Learn More
Thermo Scientific™ Yellow Sample Buffer (40X)
Code produit 13263189 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1,25 mL
Conditionnement:
4 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
13263189 1,25 mL 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13263189 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R1381
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42.86€
    23.14€ / 4 pièces
    Économisez 19.72€
    46% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Le tampon d’échantillons jaune 40X est utilisé pour colorer et suivre les échantillons tout en pipetant et en configurant des réactions qPCR.
Le tampon d’échantillons jaune Thermo Scientific™ 40X est utilisé avec les Master Mix Thermo Scientific™ Luminaris™ Color qPCR pour attribuer des couleurs aux échantillons et les suivre. Lors de l’utilisation du Master Mix bleu Luminaris Color qPCR, le mélange de réactions qPCR est bleu avant l’ajout d’échantillons. Après l’ajout de l’échantillon, le Reaction Mix devient vert, ce qui garantit une distribution rapide, facile et sans erreur de l’ensemble des composants de réaction qPCR. Ceci est particulièrement important pour les utilisateurs de plaques et tubes de réaction blancs opaques.
Le tampon d’échantillon jaune est une solution aqueuse de colorant jaune inerte (pH de 8,0). Le tampon est fourni sous forme de concentré 40X et utilisé dans la concentration 1X dans la réaction finale. Le colorant jaune n’affecte pas la spécificité ni la sensibilité des dosages de qPCR. Le maximum d’absorption du colorant jaune est de 413 nm.
Le tampon d’échantillons jaune Thermo Scientific 40X est utilisé avec les Master Mix Luminaris Color qPCR pour attribuer des couleurs aux échantillons et les suivre. Lors de l’utilisation du Master Mix bleu Luminaris Color qPCR, le mélange de réactions qPCR est bleu avant l’ajout d’échantillons. Après l’ajout de l’échantillon, le Reaction Mix devient vert, ce qui garantit une distribution rapide, facile et sans erreur de l’ensemble des composants de réaction qPCR. Ceci est particulièrement important pour les utilisateurs de plaques et tubes de réaction blancs opaques.
Le tampon d’échantillon jaune est une solution aqueuse de colorant jaune inerte (pH 8,0). Le tampon est fourni sous forme de concentré 40X et utilisé dans la concentration 1X dans la réaction finale (pour des recommandations détaillées, reportez-vous au manuel de qPCR). Le colorant jaune n’affecte pas la spécificité ni la sensibilité des dosages de qPCR. Le maximum d’absorption du colorant jaune est de 413 nm.
Points clés
  • Tampon d’échantillons coloré pour faciliter le suivi pendant le pipetage.
Absorption maximale : Le maximum d’absorption du colorant jaune est de 413 nm
Dangereux : non
Conditions de stockage : -20°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Gamme de produits Luminaris
Quantité 1,25 mL
Comprend Contenu :
• 4 x 1,25 ml de tampon d’échantillon jaune 40X
Conserver à -20°C.