Learn More
Thermo Scientific™ Émulsion de jaune d’œuf
Code produit 10484193
Code produit 10484193 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur SR0047C
 Article restreint
En stock
Émulsion de jaune d’œuf de 100 ml. L’émulsion de jaune d’œuf de 100 ml est une suspension stérile à 50 % du jaune d’œuf stabilisé dans une solution saline utilisée comme enrichissement dans des milieux de culture bactériens en laboratoire.
L’émulsion de jaune d’œuf de 100 ml est une suspension stérile à 50 % du jaune d’œuf stabilisé dans une solution saline utilisée comme enrichissement dans des milieux de culture bactériens en laboratoire. L’émulsion de jaune d’œuf de 100 ml n’est pas destinée au diagnostic de maladies ou d’autres affections chez l’homme. Suivez les instructions relatives aux milieux de culture pour la préparation du milieu de culture à l’aide de l’enrichissement en jaune d’œuf.
L’émulsion de jaune d’œuf de 100 ml est une suspension stérile à 50 % du jaune d’œuf stabilisé dans une solution saline utilisée comme enrichissement dans des milieux de culture bactériens en laboratoire. L’émulsion de jaune d’œuf de 100 ml n’est pas destinée au diagnostic de maladies ou d’autres affections chez l’homme. Suivez les instructions relatives aux milieux de culture pour la préparation du milieu de culture à l’aide de l’enrichissement en jaune d’œuf.