Learn More
Thermo Scientific™ PCR Plate, 96-well, non-skirted, red
Code produit 10334043
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 plaques
Conditionnement:
25 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10334043 25 plaques 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10334043 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur AB0600R
Plaques 96 puits sans jupe à utiliser dans les applications de PCR et de qPCR. Disponibles avec des caractères noirs pour un meilleur suivi des échantillons pendant le pipetage.
Les plaques 96 puits sans jupe à utiliser dans les applications de PCR et de qPCR possèdent jusqu’à 0,3 ml de volume de puits lorsqu’elles sont associées à des joints tels que des feuilles de métal ou des films adhésifs, le Thermo-Mat et des barrettes de bouchons. Les plaques présentent un coin biseauté à l’emplacement H1 et sont compatibles avec la plupart des thermocycleurs.
Le fond du puits est transparent pour un maximum de visibilité. Disponibles en couleurs assorties avec des caractères alphanumériques transparents ou noirs. Compatibles avec les pipettes multicanaux standard.
Les plaques Thermo Scientific 96 puits sans jupe, à utiliser dans les applications de PCR et de qPCR, possèdent jusqu’à 0,3 ml de volume de puits lorsqu’elles sont associées à des joints tels que des feuilles de métal ou des films adhésifs, le Thermo-Mat et des barrettes de bouchons. Les plaques présentent un coin biseauté à l’emplacement H1 et sont compatibles avec la plupart des cycles thermiques.
Le fond du puits est transparent pour un maximum de visibilité. Disponibles en couleurs assorties avec des caractères alphanumériques transparents ou noirs. Compatibles avec les pipettes multicanaux standard.
Points clés
  • Format sans jupe compatible avec la plupart des thermocycleurs
  • Disponibles avec des caractères alphanumériques noirs
  • Coin biseauté : H1
  • Fond de puits transparent pour la visibilité des échantillons
  • Volume de puits de 0,3 ml maximum (lorsque les plaques sont utilisées avec des films de scellage adhésif ou de thermoscellage)
  • Scellables à l’aide de Thermo-Mat, de feuilles de métal et de films adhésifs, films de thermoscellage et barrettes de bouchons plats et bombés
Applications
  • PCR
  • qPCR / PCR en temps réel
Certifications
Certifié exempt d’ADN humain, d’ARNase, de DNase et d’endotoxines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres Aucun code-barres
Certifications/Conformité Certifié sans RNase / DNase
Conditionnement 25/plaque
Couleur Rouge
Type de produit Microplaque PCR
À utiliser avec (équipement) Systèmes de PCR en temps réel ou thermocycleurs
Type de jupe Sans jupe
Matériau Polypropylène
Volume (métrique) du puits 0,3 mL
Nbre de puits 96
Volume (métrique) de travail 0,2 mL
Quantité 25 plaques
Vitesse de réaction Étalon