Learn More
Thermo Scientific™ Plaque de PCR, 96 puits, à profil bas, sans jupe, caractères noirs
Description
La plaque PCR compacte comprend des puits plus courts que la plaque standard (AB-0600), réduisant ainsi l’espace mort entre le couvercle chauffant du thermocycleur et l’échantillon. Cela permet d’éliminer la condensation sur la paroi latérale du tube, empêche la réduction du volume de PCR et accroît l’efficacité de la réaction. Ces produits compacts sont particulièrement recommandés pour une utilisation avec des volumes de réaction inférieurs à 20 μl. Ils sont disponibles en différentes couleurs et compatibles avec les pipettes multicanaux standards.
La plaque PCR Thermo Scientific compacte comprend des puits plus courts que la plaque standard (AB-0600), réduisant ainsi l’espace mort entre le couvercle chauffant du thermocycleur et l’échantillon. Cela permet d’éliminer la condensation sur la paroi latérale du tube, empêche la réduction du volume de PCR et accroît l’efficacité de la réaction. Ces produits compacts sont spécialement recommandés pour une utilisation avec des volumes de réaction inférieurs à 20 μl. Ils sont disponibles en différentes couleurs et compatibles avec les pipettes multicanaux standards.
Points clés
• Compacts pour réduire l’espace mort et augmenter l’efficacité de la PCR
• Disponibles avec les caractères alphanumériques noirs
• Accès amélioré pour la manipulation des liquides
• Volume de remplissage maximal de 0,2 ml
• Coin biseauté : H12
Applications
• PCR
• qPCR / PCR en temps réel
Certifications
Certifié exempt d’ADN humain, de RNase et de DNase.
Spécification
Spécification
| Code-barres | Aucun code-barres |
| Certifications/Conformité | Certifié sans RNase / DNase |
| Conditionnement | 25/plaque |
| Couleur | Transparent |
| Type de produit | Microplaque PCR |
| À utiliser avec (équipement) | Systèmes de PCR en temps réel ou thermocycleurs |
| Type de jupe | Sans jupe |
| Matériau | Polypropylène |
| Volume (métrique) des puits | 0,2 ml |
| Nbre de puits | 96 |
| Afficher plus |