Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons individuels pour plaques de stockage ABgene
Code produit 11708156
Modifier l'affichage
Click to view available options
Autoclavable:
Autoclavable
Conditionnement:
960 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Autoclavable Conditionnement
11708156 Autoclavable 960 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11708156 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur AB1179
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.70€
    75.20€ / 960 pièces
    Économisez 4.50€
    5% de réduction
Expédition estimée: 02-02-2027
Les bouchons de plaques de stockage individuels Thermo Scientific™ sont conçus pour sceller™ les plaques de stockage à puits ronds ABgene Thermo Scientific et les tubes en bloc.
Les bouchons de plaques de stockage individuels Thermo Scientific™ sont conçus pour sceller les plaques de stockage à puits ronds Thermo Scientific™ ABgene et les tubes en bloc.
Les tapis de scellage à 96 puits sont conçus pour les plaques de stockage à 96 puits et sont disponibles en format perçable ou autoclavable. Les tapis à coiffes rondes ou carrées sont fabriqués en élastomère thermoplastique et conviennent pour le stockage à long terme.
Les tapis de scellage Thermo Scientific à 96 puits sont conçus pour les plaques de stockage à 96 puits et sont disponibles en format perçable ou autoclavable. Les tapis à coiffes rondes ou carrées sont fabriqués en élastomère thermoplastique et conviennent pour le stockage à long terme.
Points clés
  • Films à coiffes rondes ou carrées pour étanchéité des plaques de stockage à 96 puits
  • Identification sur grille alphanumérique
  • Moulé avec un élastomère thermoplastique exclusif pour une conception souple
  • Adapté au stockage à long terme
  • Disponible en format perçable ou autoclavable
    Version perçable :
  • Résistance aux solvants (DMSO, éthanol et isopropanol inclus)
  • Adapté à l’irradiation aux rayons UV et gamma
  • 6 N nécessaires pour le perçage
  • Plage de températures : − 20°C à + 55°C
    Version autoclavable :
  • Adapté à l’irradiation aux rayons UV et gamma
  • Plage de températures : − 20°C à + 130°C
Produits dangereux : Non
Conditions de stockage : Conditions ambiantes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Naturel
Matériau Polypropylène
Stérilité Salle blanche
Autoclavable Autoclavable
Type de produit Couvercle de plaque
Gamme de produits Abgene
Certifié exempt RNase / DNase Oui
Perçable Non
Type de puits Rond
Plate Compatibility 96 puits ronds Abgene