Learn More
Thermo Scientific™ Plaque de PCR, 96 puits, à demi-jupe, plateau plat
Code produit 10571675
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
150/plaque
25/plaque
Conditionnement:
150 pièces
25 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement Conditionnement
10571675 25/plaque 25 pièces
15787486 25/plaque 25 pièces
15381954 150/plaque 150 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10571675 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur AB1400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    174.00€
    156.65€ / 25 pièces
    Économisez 17.35€
    9% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Plaques PCR 96 puits à demi-jupe présentant un plateau plat pour une meilleure étanchéité dans les applications de PCR et de qPCR.
Les plaques PCR 96 puits à demi-jupe et à plateau plat sont compatibles avec la plupart des thermocycleurs et plateformes ABI, y compris les séquenceurs, sans qu’aucun adaptateur ne soit nécessaire. Les plastiques pour PCR Thermo Scientific sont conçus, fabriqués et testés de manière à assurer des performances de PCR optimales. Lorsque les plaques sont utilisées avec des films de scellage adhésif ou de thermoscellage, le volume des puits est de 0,3 ml maximum.
La conception de plateau à plaques plat assure une manipulation facile. Le rebord des plaques est surélevé afin de prévenir toute évaporation. Les plaques PCR 96 puits à demi-jupe et à plateau plat ont un coin biseauté à l’emplacement A12 ainsi que de puits à parois fines pour un transfert de chaleur homogène.
Les plaques PCR 96 puits à demi-jupe et à plateau plat Thermo Scientific sont compatibles avec la plupart des thermocycleurs et plateformes ABI, y compris les séquenceurs, sans qu’aucun adaptateur ne soit nécessaire. Les plastiques pour PCR Thermo Scientific sont conçus, fabriqués et testés de manière à assurer des performances de PCR optimales. Lorsque les plaques sont utilisées avec des films de scellage adhésif ou de thermoscellage, le volume des puits est de 0,3 ml maximum.
La conception de plateau à plaques plat assure une manipulation facile. Le rebord des plaques est surélevé afin de prévenir toute évaporation. Les plaques PCR 96 puits à demi-jupe et à plateau plat ont un coin biseauté à l’emplacement A12 ainsi que de puits à parois fines pour un transfert de chaleur homogène.
Points clés
• Directement compatibles avec tous les principaux thermocycleurs, y compris les plateformes et séquenceurs ABI, sans qu’aucun adaptateur ne soit nécessaire
• Le plateau à plaques plat facilite le scellage et la manipulation
• Disponibles sous forme de SuperPlate fournissant 4 fois plus de rigidité pour une manipulation robotique supérieure
• Conception à bord surélevé autour de chaque puits permettant un scellage sécurisé et empêchant toute évaporation
• Parois des puits uniformes et fines permettant un transfert de chaleur maximum et homogène
• Versions avec des caractères alphanumériques noirs pour faciliter l’identification des puits
• Plaques blanches optimisées pour qPCR en augmentant la sensibilité et en réduisant la variabilité de la détection par fluorescence
• Coin biseauté : A12
Applications
• PCR
• qPCR / PCR en temps réel
• Séquençage
Danger : non
>Condition de conservation : température ambiante
Certifications
Certifié exempt d’ADN humain, de RNase et de DNase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres Aucun code-barres
Certifications/Conformité Certifié sans RNase / DNase
Conditionnement 25/plaque
Couleur Transparent
Type de produit Microplaque PCR
À utiliser avec (équipement) Systèmes de PCR en temps réel ou thermocycleurs
Type de jupe Semi
Matériau Polypropylène
Volume (métrique) des puits 0,3 mL
Nbre de puits 96
Volume (métrique) de travail 0,2 mL
Quantité 25 plates
Vitesse de réaction Étalon