Learn More
Thermo Scientific™ Tubes en bloc et racks ABgene™ 2DCypher™ 1,2 ml, MK5
GREENER_CHOICE
Code produit 11524754
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
1,2 ml
Conditionnement:
960 PCS
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
11524754 1,2 ml 960 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11524754 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur AB1185
Le rack MK5 dispose d’une entrée de puits conique pour faciliter le placement des tubes
Rack Cluster 96 tubes 0,65 à 1,2 m ABgene
• Rack 96 microtubes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 1,2 ml
Matériau Polypropylène
Type de bouchon Verrouillable