Learn More
Thermo Scientific™ Outil Cap-It (pour barrettes de bouchons bombés)
Code produit 10203123
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 unité
Conditionnement:
1 unité
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10203123 1 unité 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10203123 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur AB0536
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Simplifie l’étanchéité des plaques PCR et qPCR ou des barrettes de tubes
Les accessoires de scellage Thermo Scientific sont munis de l’outil Cap-IT, qui vous aide à ajouter des bouchons bombés aux barrettes de tubes et aux plaques, et à sceller plusieurs tubes en même temps. L’applicateur de joint adhésif vous aide à sceller efficacement les plaques PCR et qPCR et les plaques de stockage.
Points clés
Outil “Cap-It”
  • Conçu pour faciliter l’application des bouchons bombés sur les barrettes de tubes et les plaques
  • Il minimise la pression nécessaire pour sceller efficacement les bouchons
  • Permet la fermeture simultanée de plusieurs tubes
Applicateur de joint adhésif
  • Permet d’assurer une étanchéité efficace et cohérente des plaques PCR/qPCR ou des plaques de stockage avec n’importe quel joint adhésif
Dangereux : Pas de
condition de conservation : Conditions ambiantes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Compatibilité Barrettes de 8 puits, plaques à 96 puits, plaque à 96 puits, rapide (0,1 ml), plaques de 48 puits, plaques à 24 puits
Quantité 1 unité