Learn More
Thermo Scientific™ Couvercles de plaque Abgene™
Code produit 11560304
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plate Compatibility:
Plaque à 96 puits
Conditionnement:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plate Compatibility Conditionnement
11560304 Plaque à 96 puits 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11560304 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur AB0755
Jusqu’à 60 % de réduction sur la manipulation des liquides
Utilisez le code promo 28028
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Couvercles pour plaques à 96 puits en PS ou PP, avec ou sans rainures pour un empilement facile
Les couvercles de plaque Thermo Scientific en PP avec rainures pour empilement sont des options de fermeture étanche efficaces pour diverses applications et peuvent être utilisés avec des plaques à 96 puits. 
Points forts
  • Couvercles rainurés pour empilement des plaques avec couvercles
  • Couvercles non-rainurés pour une utilisation avec des systèmes automatisés
  • Les couvercles en PP, rainurés et non-rainurés, sont disponibles pour une utilisation avec des plaques 384 puits
 Danger : Non
Conditions de stockage : conditions ambiantes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Naturel
Description Microplate Lid
Dimensions (L x l x H) 5 x 3,31 x 0,36 in (126 x 84 x 9,25mm)
Matériau Polypropylène
Stérilité Salle blanche
Nbre de puits 96
Comprend Avec rainures pour l’empilement
Anneaux de condensation Non
Nbre par carton 50
Nb par paquet 2
Dimensions (L x l) 5 x 3,31 in (126 x 84 mm)
Format Couvercle de plaque
Type de produit Couvercle de plaque
Gamme de produits Abgene
Adhésif, adhésive Aucun
Plage de températures (métrique) -20°C à +120°C
Type de puits Toutes les formes de puits
Plate Compatibility Plaque à 96 puits
Coins entaillés Coin H1
Fit for Purpose PCR Ready