Learn More
Thermo Scientific™ PCR Plate, 96-well, segmented, semi-skirted, yellow
Description
- En PP vierge
- Conception à paroi fine et bord surélevé
- Fond de puits transparent pour la visibilité des échantillons
- Compatibles avec les thermocycleurs les plus courants
- Volume des puits de 300 μl maximum (lorsque les plaques sont utilisées avec des films de scellage adhésif ou de thermoscellage)
- Coin biseauté et grille alphanumérique
- Disponibles dans une version rigide pour les applications de manipulation robotique ; la version rigide ne peut pas être découpée
- La conception de plaque segmentée brevetée permet de découper les plaques en sections de 24 et 48 puits
- La semi-jupe accroît la rigidité et permet le marquage ou le codage par code-barres
- Coin biseauté : H1
Certifications
Certifiées exemptes de DNase, d’ARNase et d’ADN génomique humain.
Spécification
Spécification
| Code-barres | Aucun code-barres |
| Certifications/Conformité | Certifié sans RNase / DNase |
| Conditionnement | 25/plaque |
| Couleur | Jaune |
| Type de produit | Microplaque PCR |
| À utiliser avec (équipement) | Systèmes de PCR en temps réel ou thermocycleurs |
| Type de jupe | Semi |
| Matériau | PP |
| Volume (métrique) du puits | 0,3 mL |
| Nbre de puits | 96 |
| Afficher plus |