Learn More
Thermo Scientific™ Adaptateurs pour Thermo Scientific™ Rotor 24 x 1,5/2,0 mL avec ClickSeal Couvercle de confinement biologique
Code produit 11836340 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
1 tube de 16 ml
24 tubes PCR de 0,2 mL
24 x 0,25/0,4 mL Microliter Tubes
24 x 0,5/0,6 mL Microliter Tubes
À utiliser avec (équipement):
Rotor 24 x 1,5/2,0 mL avec ClickSeal Couvercle de confinement biologique
Rotor FA de la centrifugeuse Stratus
Conditionnement:
2 pièces
24 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité À utiliser avec (équipement) Conditionnement
11836340 24 x 0,5/0,6 mL Microliter Tubes Rotor 24 x 1,5/2,0 mL avec ClickSeal Couvercle de confinement biologique 24 pièces
10751313 1 tube de 16 ml Rotor FA de la centrifugeuse Stratus 2 pièces
11846340 24 tubes PCR de 0,2 mL Rotor 24 x 1,5/2,0 mL avec ClickSeal Couvercle de confinement biologique 24 pièces
11826340 24 x 0,25/0,4 mL Microliter Tubes Rotor 24 x 1,5/2,0 mL avec ClickSeal Couvercle de confinement biologique 24 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11836340 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 76003252
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.55€
    52.90€ / 24 pièces
    Économisez 3.65€
    6% de réduction
En stock
Augmentez votre flexibilité pour les séparations de microvolumes à l’aide d’adaptateurs pour notre rotor de microcentrifugeuse standard.
Augmentez votre flexibilité pour les séparations de microvolumes à l’aide d’adaptateurs pour notre rotor de microcentrifugeuse standard. Sélectionnez parmi un certain nombre de Microliter Adaptateurs de tube et adaptateurs PCR pour le Thermo Scientific™ Rotor de 24 x 1,5/2,0 ml avec ClickSeal couvercle de bioconfinement.
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions.
Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Vitesse maximale : 14,800 ; FCR max. : 21,100
Type de tube Microtube
Capacité 24 x 0,5/0,6 mL Microliter Tubes
À utiliser avec (équipement) Rotor 24 x 1,5/2,0 mL avec ClickSeal Couvercle de confinement biologique
FCR max. 21100
Vitesse max. 14800
Dimension du tube 0,6 à 0,5 ml