Learn More
Thermo Scientific™ Thermo Scientific Analog Output Kit
Code produit 11766439 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Ampérage:
4 to 20 mA
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Ampérage Conditionnement
11766439 4 to 20 mA 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11766439 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 1900044
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1015.00€
    914.00€ / 1 pièces
    Économisez 101.00€
    9% de réduction
En stock
Thermo Scientific Analog Output kit for field install kits
Thermo Scientific Analog Output kit for field install kits, 4-20 mA
  • Analog BD4-20 mA kit.
  • Temp: 0-100°C (12.5-162.5°C 370 and 3307 Series).
  • 0-100 %RH.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Ampérage 4 to 20 mA
Type Analog Output Board