Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de pipettes à filtre SoftFit-L™ dans des inserts de recharge
GREENER_CHOICE
Code produit 12637696
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
20 μl
200 μl
300 μl
1000 μl
1200 μl
Conditionnement:
768 pièces
960 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) unitSize
12637696 1000 μl 768 pièces
11323393 200 μl 960 pièces
11303393 20 μl 960 pièces
12845063 300 μl 960 pièces
11383393 1200 μl 768 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 12637696 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 2779RI
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Obtenez l’exactitude et la précision que vous attendez systématiquement de votre pipette, grâce à ces cônes de pipettes stériles.
Obtenez l’exactitude et la précision que vous attendez systématiquement de pipette grâce aux cônes de pipettes Thermo Scientific™ SoftFit-L™. À utiliser avec les pipettes Rainin™ LTS.
  • Les inserts de recharge sont une option d’emballage respectueuse de l’environnement qui réduit les déchets plastiques et l’espace de stockage
  • Compatible avec les portoirs vides SoftFit L
  • Les inserts à code couleur permettent d’identifier rapidement le volume des pointes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description 1000 L, avec filtre, stérile, recharge
Volume (métrique) 1000 μl
Filtré À filtre
Stérilité Stérile
Couleur Naturel
Modèle 1000 L
Longueur (impériale) 3,39 in
Longueur (métrique) 8,61 cm
Déclaration de pureté Sans DNase, RNase, ADN, ATP ni endotoxines
Format Recharge
Type de pointe Universal
Code couleur Bleu
À utiliser avec (équipement) Rainin LTS LiteTouch
Gamme de produits ART SoftFit L