Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches de remplacement pour système de purification d’eau Barnstead™
Code produit 11810810 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Cartouche
Cartouche de prétraitement
Cartouche sans matières organiques
Membrane composite à couche mince
À utiliser avec (équipement):
Système Nanopure Infinity
Système Nanopure Infinity, cartouche de prétraitement
Système Nanopure Infinity, cartouche sans matières organiques
Système de purification d’eau à osmose inverse Easypure, membrane TFM
Système d’osmose inverse Easypure, cartouche de prétraitement
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type À utiliser avec (équipement) unitSize
11810810 Cartouche Système Nanopure Infinity 1 pièce
11820810 Cartouche sans matières organiques Système Nanopure Infinity, cartouche sans matières organiques 1 pièce
11810920 Membrane composite à couche mince Système de purification d’eau à osmose inverse Easypure, membrane TFM 1 pièce
10080614 Cartouche de prétraitement Système d’osmose inverse Easypure, cartouche de prétraitement 1 pièce
13204749 Cartouche de prétraitement Système Nanopure Infinity, cartouche de prétraitement 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11810810 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur D50253
 Article restreint
Expédition estimée: 07-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour système de purification d’eau EasyPure™ RO
Pour système de purification d’eau EasyPure™ RO
Médium adsorbant à base de charbon actif pour capter le chlore libre, Fréquence estimative de renouvellement: tous les 6 mois
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Cartouche de rechange du système de purification d’eau
À utiliser avec (équipement) Système Nanopure Infinity
Type Cartouche