Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches de protection BetaBasic Phenyl
Code produit 10574125 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
2,1 mm
3 mm
4 mm
Granulométrie:
3 μm
5 μm
À utiliser avec (équipement):
Colonne HPLC BetaBasic™
Colonne HPLC Hypersil™
Conditionnement:
4 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Granulométrie À utiliser avec (équipement) Conditionnement
10574125 2,1 mm 3 μm Colonne HPLC Hypersil™ 4 pièces
10690816 3 mm 3 μm Colonne HPLC BetaBasic™ 4 pièces
10340865 4 mm 5 μm Colonne HPLC BetaBasic™ 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10574125 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 71803012101
Expédition estimée: 15-12-2026
Colonnes de protection offrant une protection pratique et simple d’emploi pour les colonnes analytiques HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Taux de carbone 7%
Granulométrie 3 μm
Longueur (métrique) 10 mm
Porosité 150 Å
Diamètre (métrique) interne 2,1 mm
À utiliser avec (équipement) Colonne HPLC Hypersil™
Phase stationnaire Phényl
Forme des particules Sphérique
“End-capped” Oui
Gamme de produits Beta