Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC BetaSil™ C18, granulométrie de 5 μm
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Surface spécifique importante et taux de greffage élevé
- Chimie Thermo Scientific liée sur silice 100 Å
Informations sur la commande
D’autres dimensions de colonnes, notamment des colonnes à l’échelle préparative, sont disponibles. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le service client.
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) | 4,6 mm |
| Épaisseur du film | 5 µm |
| À utiliser avec | Séparation LC / MS |
| Type de fonctionnalité / d’interaction | Standard |
| Longueur (métrique) | 150 mm |
| Granulométrie | 5 μm |
| pH | 2 à 9 |
| Porosité | 100 Å |
| Surface spécifique | 310 m²/g |
| Couverture de surface | Taux de greffage élevé |
| Afficher plus |