Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC BetaSil™ C18, granulométrie de 5 μm
Code produit 10189604 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
30 mm
50 mm
100 mm
125 mm
125 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Diamètre (métrique):
1 mm
2,1 mm
3 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
10 mm
20 mm
Conditionnement:
1 pièce
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) unitSize
10189604 50 mm 2,1 mm 1 pièce
10363075 50 mm 1 mm 1 pièce
10119524 100 mm 1 mm -
10668995 125 mm 4 mm 1 pièce
10411845 125 mm 4,6 mm 1 pièce
10508015 150 mm 2,1 mm 1 pièce
10189044 150 mm 4 mm 1 pièce
11522971 200 mm 4,6 mm 1 pièce
10463525 100 mm 2,1 mm 1 pièce
10507825 100 mm 4,6 mm 1 pièce
10549735 50 mm 4,6 mm 1 pièce
10302675 30 mm 2,1 mm -
10382765 250 mm 2,1 mm 1 pièce
10468613 250 mm 4 mm 1 pièce
10427064 250 mm 3 mm 1 pièce
10704746 250 mm 4,6 mm 1 pièce
10508025 125 mm 3 mm 1 pièce
10022063 150 mm 4,6 mm 1 pièce
11593231 250 mm 10 mm -
11583231 150 mm 20 mm -
11532971 300 mm 4 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Code produit 10189604 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 70105052130
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Taux de carbone : 20% ; Taille des pores : 100 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
Surface spécifique importante et taux de greffage élevé
  • Chimie Thermo Scientific liée sur silice 100 Å
Informations sur la commande
D’autres dimensions de colonnes, notamment des colonnes à l’échelle préparative, sont disponibles. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le service client.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) 2,1 mm
Épaisseur du film 5 µm
À utiliser avec Séparation LC / MS
Longueur (métrique) 50 mm
Granulométrie 5 μm
pH 2 à 9
Porosité 100 Å
Quantité Chaque
Surface spécifique 310 m²/g
Type d’USP L1
Phase stationnaire C18
Gamme de produits Beta
Matériau de remplissage Silice
Taux de carbone 20 %
Type de colonne Phase inverse
“End-capped” Oui
Phase Phase inverse
Type Colonne