Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches de protection BetaSil™ C18
Code produit 10427334 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
2,1 mm
3 mm
4 ou 4,6 mm
Granulométrie:
3 μm
5 μm
Conditionnement:
4 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Granulométrie unitSize
10427334 2,1 mm 3 μm 4 pièces
10621206 3 mm 5 μm 4 pièces
10448094 4 ou 4,6 mm 5 μm 4 pièces
10035513 2,1 mm 5 μm 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10427334 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 70103012101
Expédition estimée: 17-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Solution peu coûteuse pour allonger la durée de vie des colonnes HPLC
Solution économique prolongeant la durée de vie des colonnes HPLC
Caractéristiques de la phase solide Betasil C18
  • Chimie Thermo Scientific sur silice 100 Å
  • Surface spécifique importante et taux de greffage élevé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Granulométrie 3 μm
Longueur (métrique) 10 mm
Diamètre (métrique) interne 2,1 mm
Phase stationnaire C18
Gamme de produits BetaSil