Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches de protection BetaSil™ C18
Code produit 10621206 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
2,1 mm
3 mm
4 ou 4,6 mm
Granulométrie:
3 μm
5 μm
Conditionnement:
4 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Granulométrie Conditionnement
10621206 3 mm 5 μm 4 pièces
10427334 2,1 mm 3 μm 4 pièces
10448094 4 ou 4,6 mm 5 μm 4 pièces
10035513 2,1 mm 5 μm 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10621206 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 70105013001
Expédition estimée: 25-11-2026
Solution peu coûteuse pour allonger la durée de vie des colonnes HPLC
Solution économique prolongeant la durée de vie des colonnes HPLC
Caractéristiques de la phase solide Betasil C18
  • Chimie Thermo Scientific sur silice 100 Å
  • Surface spécifique importante et taux de greffage élevé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Granulométrie 5 μm
Longueur (métrique) 10 mm
Diamètre (métrique) interne 3 mm
Phase stationnaire C18
Gamme de produits BetaSil