Learn More
Thermo Scientific™ Pré-colonnes Javelin™ BetaSil™ C18
Code produit 11548720 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
2,1 mm
Longueur (métrique):
10 mm
20 mm
Conditionnement:
4 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Longueur (métrique) unitSize
11548720 2,1 mm 10 mm -
11553231 2,1 mm 20 mm 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11548720 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 70105012106
 Article restreint
Expédition estimée: 17-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Offrent une protection pratique et simple d’emploi pour les colonnes analytiques HPLC
  • Raccordement direct à serrage manuel pour un confort d’utilisation et une efficacité maximum
  • Conception brevetée ne nécessitant pas de support, pour un remplacement rapide et facile
Caractéristiques de la phase solide Betasil C18
  • Ligand sur silice de 100 Å
  • Surface spécifique importante et taux de greffage élevé
Informations sur la commande
Des cartouches de protection Javelin sont disponibles dans d’autres phases Thermo Scientific. Veuillez contacter votre Service Clients le plus proche pour obtenir de plus amples informations.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Granulométrie 5 μm
Longueur (métrique) 10 mm
Diamètre (métrique) interne 2,1 mm
Phase stationnaire C18
Gamme de produits BetaSil