Learn More
Unity Lab Services™ Service de validation des armoires de sécurité biologique et des hottes Thermo Scientific™ pour les produits tiers
Code produit 15718927
Modifier l'affichage
Click to view available options
Service Offering:
Validation (IQ/OQ)
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Service Offering unitSize
15718927 Validation (IQ/OQ) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15718927 Fournisseur Unity Lab Services™ Code fournisseur IOQPCKE89003487
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Restez conforme à notre garantie exclusive de requalification sans frais incluse avec chaque service de validation des armoires de sécurité biologique et des hottes Thermo Scientific pour les produits tiers
2-Amino-3-méthylimidazo[4,5-f]quinoline
  • Déballage, assemblage et installation : vérifier que l’équipement, les manuels, les fournitures et tous les autres accessoires sont livrés intacts comme spécifié dans la commande de vente. Vérifier que l’équipement est assemblé et installé et que tous les tests de diagnostic initiaux ont été effectués. Tout événement anormal observé lors de l’assemblage et de l’installation a été documenté.
  • Utilitaire, installation et environnement : vérifier que le site d’installation répond de manière satisfaisante aux exigences environnementales spécifiées par le fabricant.
QO
  • Informations sur les composants du système : des informations détaillées sur la configuration de chaque composant du système ont été enregistrées.
  • Limites OQ : Consignez une liste des limites recommandées par le fabricant pour garantir que le système fonctionne comme prévu.
  • Tests et résultats opérationnels de l’équipement : Tester les fonctions importantes de l’équipement pour vérifier que ce dernier fonctionne comme prévu par le fabricant et requis par l’utilisateur. Il s’agit d’un groupe de paramètres d’équipement importants sélectionnés pour les tests en fonction de l’utilisation prévue de l’équipement.
- Tests clés : étanchéité du filtre, vitesse de l’air, sécurité électrique, schéma de dégagement de fumée par le flux d’air, KI-DISCUS .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Armoires de sécurité biologique et hottes Thermo Scientific, y compris les produits tiers
Description La validation (QI / QO) comprend une procédure de protocole normalisée, QI : Vérifier les conditions d’installation et d’environnement, QO : Vérifiez le fonctionnement conformément aux spécifications de conception, fuite de filtre, vitesse d’air, sécurité
Service Offering Validation (IQ/OQ)
Site Contactez votre responsable de compte local pour obtenir une liste des zones de couverture standard et étendues.
Comprend Inclut les déplacements vers les principales régions urbaines. Ne comprends pas l’installation. L’instrument doit être installé, mis sous tension et le point de température doit être réglé 24 heures avant l’entretien sur site.