Learn More
Unity Lab Services™ Service de validation de centrifugation Thermo Scientific avec tests de cycle pour centrifugeuses Superspeed et Ultra : Thermo Scientific Sorvall
Description
2-Amino-3-méthylimidazo[4,5-f]quinoline
- Vérifie que l'équipement, les manuels, les fournitures et tous les autres accessoires sont arrivés intacts, comme spécifié dans le bon de commande. Vérifier que l’équipement est assemblé et installé et que tous les tests de diagnostic initiaux ont été effectués. Tout événement anormal observé lors de l’assemblage et de l’installation a été documenté.
- Utilitaire, installation et environnement : vérifier que le site d’installation répond de manière satisfaisante aux exigences environnementales spécifiées par le fabricant.
QO
- Informations sur les composants du système : des informations détaillées sur la configuration de chaque composant du système ont été enregistrées.
- Limites OQ : Consignez une liste des limites recommandées par le fabricant pour garantir que le système fonctionne comme prévu.
- Tests et résultats opérationnels de l’équipement : Tester les fonctions importantes de l’équipement pour vérifier que ce dernier fonctionne comme prévu par le fabricant et requis par l’utilisateur. Il s’agit d’un groupe de paramètres d’équipement importants sélectionnés pour les tests en fonction de l’utilisation prévue de l’équipement. - Principaux tests : vitesse min/max, durée courte/prolongée, température pour les modèles réfrigérés
Test de cycle
- Exercice de test ponctuel de durée prédéfinie qui dépasse les activités de surveillance de la vitesse, de la durée et de la température singulières et de vitesse de routine pour s’assurer que l’équipement fonctionne conformément à l’utilisation prévue du système.
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Sorvall Centrifugeuses ultrarapides et à très grande vitesse |
| Description | La validation (QI / QO) comprend une procédure de protocole normalisée, QI : Vérifier les conditions d’installation et d’environnement, QO : Vérifier le fonctionnement conformément aux spécifications de conception, effectuer des tests de vitesse min / max, de temps court / prolongé et de température (pour les modèles réfrigérés). Test de cycle : Exercice de test ponctuel d’une durée prédéfinie qui dépasse les activités de surveillance de la vitesse, de la durée et de la température de routine et d’étalonnage singulier. |
| Site | Contactez votre responsable de compte local pour obtenir une liste des zones de couverture standard et étendues. |
| Comprend | Déplacements vers les principales régions urbaines. Ne comprends pas l’installation. L’instrument doit être installé, mis sous tension et le point de température doit être réglé 24 heures avant l’entretien sur site |