Learn More
Unity Lab Services™ Thermo Scientific™ Service de validation des incubateurs à CO2 avec carte des températures pour Thermo Scientific™ incubateurs à CO2
Code produit 16470251
Code produit 16470251 Fournisseur Unity Lab Services™ Code fournisseur IOPQPCKE89003500
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 04-02-2027
Restez conforme grâce à notre garantie de requalification gratuite et exclusive à l'industrie, incluse avec chaque Thermo Scientific Service de validation des incubateurs à CO2 avec carte des températures pour Thermo Scientific incubateurs à CO2
2-Amino-3-méthylimidazo[4,5-f]quinoline
  • Déballage, assemblage et installation : vérifier que l’équipement, les manuels, les fournitures et tous les autres accessoires sont livrés intacts comme spécifié dans la commande de vente. Vérifier que l’équipement est assemblé et installé et que tous les tests de diagnostic initiaux ont été effectués. Tout événement anormal observé lors de l’assemblage et de l’installation a été documenté.
  • Utilitaire, installation et environnement : vérifier que le site d’installation répond de manière satisfaisante aux exigences environnementales spécifiées par le fabricant.
QO
  • Informations sur les composants du système : des informations détaillées sur la configuration de chaque composant du système ont été enregistrées.
  • Limites OQ : Consignez une liste des limites recommandées par le fabricant pour garantir que le système fonctionne comme prévu.
  • Tests et résultats opérationnels de l’équipement : Tester les fonctions importantes de l’équipement pour vérifier que ce dernier fonctionne comme prévu par le fabricant et requis par l’utilisateur. Il s’agit d’un groupe de paramètres d’équipement importants sélectionnés pour les tests en fonction de l’utilisation prévue de l’équipement.
Tests clés : porte entrouverte, panne de courant, concentration de CO2& Niveaux de température
Cartographie de température
  • Tests et résultats de cartographie de la température : Testez les capacités importantes de l’équipement pour vous assurer que l’équipement fonctionne conformément à l’utilisation prévue du système.
Cartographie de température multipoints sur une période de 24 heures avec des intervalles de données d'une minute.