Learn More
Unity Lab Services™ Service de validation de réfrigérateur / congélateur combiné Thermo Scientific™ avec cartographie de température
Code produit 15661549
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Thermo Scientific Réfrigérateur/congélateur combiné
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
15661549 Thermo Scientific Réfrigérateur/congélateur combiné 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15661549 Fournisseur Unity Lab Services™ Code fournisseur IOPQPCKE89003679
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 18-02-2027
Restez conforme grâce à notre garantie de requalification gratuite et exclusive à l'industrie, incluse avec chaque Thermo Scientific Service de validation des réfrigérateurs/congélateurs combinés avec carte des températures pour Jewett Réfrigérateur/congélateur combiné
IQ
  • Déballage, assemblage et installation : vérifier que l’équipement, les manuels, les fournitures et tous les autres accessoires sont livrés intacts comme spécifié dans la commande de vente. Vérifier que l’équipement est assemblé et installé et que tous les tests de diagnostic initiaux ont été effectués. Tout événement anormal observé lors de l’assemblage et de l’installation a été documenté.
  • Utilitaire, installation et environnement : vérifier que le site d’installation répond de manière satisfaisante aux exigences environnementales spécifiées par le fabricant.
QO
  • Informations sur les composants du système : des informations détaillées sur la configuration de chaque composant du système ont été enregistrées.
  • Limites de QO : Noter une liste des limites recommandées par le fabricant pour s’assurer que le système fonctionne comme prévu.
  • Tests et résultats opérationnels de l’équipement : Tester les fonctions importantes de l’équipement pour vérifier que ce dernier fonctionne comme prévu par le fabricant et requis par l’utilisateur. Il s’agit d’un groupe de paramètres d’équipement importants sélectionnés pour les tests en fonction de l’utilisation prévue de l’équipement. - Tests clés : Porte entrouverte, panne de courant, alertes de température
Cartographie de température
  • Tests et résultats de cartographie de la température : Testez les capacités importantes de l’équipement pour vous assurer que l’équipement fonctionne conformément à l’utilisation prévue du système.
Cartographie de température multipoints pour une période de 24 heures avec des intervalles de données de 1 minute.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Thermo Scientific Réfrigérateur/congélateur combiné
Description La validation (QI / QO) comprend une procédure de protocole normalisée, QI : Vérifier les conditions d’installation et d’environnement, QO : Vérifiez le fonctionnement conformément aux spécifications de conception, effectuez le mappage de la température de la chambre vide, ouvrez la porte et effectuez les tests de perte d’alimentation. Cartographie thermique : 24 heures de cartographie multipoints.
Type de produit IQ/OQ/PQ Service
Site Contactez votre responsable de compte local pour obtenir une liste des zones de couverture standard et étendues.
Comprend Déplacements vers les principales régions urbaines. Ne comprends pas l’installation. L’instrument doit être installé, mis sous tension et le point de température doit être réglé 24 heures avant l’entretien sur site