Learn More
Unity Lab Services™ Service de validation du réfrigérateur / congélateur combiné Thermo Scientific™
Description
2-Amino-3-méthylimidazo[4,5-f]quinoline
- Déballage, assemblage et installation : vérifier que l’équipement, les manuels, les fournitures et tous les autres accessoires sont livrés intacts comme spécifié dans la commande de vente. Vérifier que l’équipement est assemblé et installé et que tous les tests de diagnostic initiaux ont été effectués. Tout événement anormal observé lors de l’assemblage et de l’installation a été documenté.
- Utilitaire, installation et environnement : vérifier que le site d’installation répond de manière satisfaisante aux exigences environnementales spécifiées par le fabricant.
Informations sur les composants du système QO : des informations détaillées sur la configuration de chaque composant du système ont été enregistrées.
- Limites OQ : Consignez une liste des limites recommandées par le fabricant pour garantir que le système fonctionne comme prévu.
- Tests et résultats opérationnels de l’équipement : Tester les fonctions importantes de l’équipement pour vérifier que ce dernier fonctionne comme prévu par le fabricant et requis par l’utilisateur. Il s’agit d’un groupe de paramètres d’équipement importants sélectionnés pour les tests en fonction de l’utilisation prévue de l’équipement.
- Tests clés : Porte entrouverte, Panne de courant, Alertes de température
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Thermo Scientific Réfrigérateur/congélateur combiné |
| Description | La validation (QI / QO) comprend une procédure de protocole normalisée, QI : Vérifier les conditions d’installation et d’environnement, QO : Vérifier le fonctionnement conformément aux spécifications de conception, démarrer les tests de porte et de perte d’alimentation. |
| Type de produit | Service IQ/OQ |
| Site | Contactez votre responsable de compte local pour obtenir une liste des zones de couverture standard et étendues. |
| Comprend | Déplacements vers les principales régions urbaines. Ne comprends pas l’installation. L’instrument doit être installé, mis sous tension et le point de température doit être réglé 24 heures avant l’entretien sur site |