Learn More
Thermo Scientific™ Racks et accessoires CryoExtra™
Code produit 15610216 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Thermo Scientific CryoExtra 94 Rack
Thermo Scientific CryoExtra Racks 20, 40, 80 et 94
Type:
Cadre de stockage cryogénique
Mini rack cryo
Rack carré cryo
Capacité:
2 ml, 13 boîtes en carton (séparateur à 100 cases)
2 ml, 13 boîtes en carton (séparateur à 25 cases)
2 ml, 15 boîtes en carton (séparateur à 100 cases)
2 ml, 15 boîtes en carton (séparateur à 25 cases)
Fenwal 4R5461 (sachet de 250 mL), cassettes (5)
Fenwal 4R5462 (sac de 500 mL), cassettes (5)
Fenwal 4R9951 (sachet de 50 mL), cassettes (8)
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Type Capacité unitSize
15610216 Thermo Scientific CryoExtra 94 Rack Rack carré cryo 2 ml, 15 boîtes en carton (séparateur à 100 cases) 1 pièce
15152754 Thermo Scientific CryoExtra Racks 20, 40, 80 et 94 Mini rack cryo 2 ml, 13 boîtes en carton (séparateur à 25 cases) 1 pièce
15620216 Thermo Scientific CryoExtra 94 Rack Mini rack cryo 2 ml, 15 boîtes en carton (séparateur à 25 cases) 1 pièce
15771267 Thermo Scientific CryoExtra Racks 20, 40, 80 et 94 Cadre de stockage cryogénique Fenwal 4R5461 (sachet de 250 mL), cassettes (5) 1 pièce
15761267 Thermo Scientific CryoExtra 94 Rack Cadre de stockage cryogénique Fenwal 4R9951 (sachet de 50 mL), cassettes (8) 1 pièce
15781267 Thermo Scientific CryoExtra Racks 20, 40, 80 et 94 Cadre de stockage cryogénique Fenwal 4R5462 (sac de 500 mL), cassettes (5) 1 pièce
13449226 Thermo Scientific CryoExtra Racks 20, 40, 80 et 94 Rack carré cryo 2 ml, 13 boîtes en carton (séparateur à 100 cases) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 15610216 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 1950683
 Article restreint
Expédition estimée: 06-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Racks, cadres et options électriques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Rack carré cryo
À utiliser avec (équipement) Thermo Scientific CryoExtra 94 Rack
Comprend 2mL 15 boîtes de carton (séparateur à 100 cellules)
Capacité 2 ml, 15 boîtes en carton (séparateur à 100 cases)