Learn More
Thermo Scientific™ Racks et accessoires CryoExtra™
Product Code. 15781267 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Thermo Scientific CryoExtra 94 Rack
Thermo Scientific CryoExtra Racks 20, 40, 80 et 94
Type:
Cadre de stockage cryogénique
Mini rack cryo
Rack carré cryo
Capacité:
2 ml, 13 boîtes en carton (séparateur à 100 cases)
2 ml, 13 boîtes en carton (séparateur à 25 cases)
2 ml, 15 boîtes en carton (séparateur à 100 cases)
2 ml, 15 boîtes en carton (séparateur à 25 cases)
Fenwal 4R5461 (sachet de 250 mL), cassettes (5)
Fenwal 4R5462 (sac de 500 mL), cassettes (5)
Fenwal 4R9951 (sachet de 50 mL), cassettes (8)
Unit Size:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. À utiliser avec (équipement) Type Capacité Unit Size
15781267 Thermo Scientific CryoExtra Racks 20, 40, 80 et 94 Cadre de stockage cryogénique Fenwal 4R5462 (sac de 500 mL), cassettes (5) 1 pièce
15610216 Thermo Scientific CryoExtra 94 Rack Rack carré cryo 2 ml, 15 boîtes en carton (séparateur à 100 cases) 1 pièce
15152754 Thermo Scientific CryoExtra Racks 20, 40, 80 et 94 Mini rack cryo 2 ml, 13 boîtes en carton (séparateur à 25 cases) 1 pièce
15620216 Thermo Scientific CryoExtra 94 Rack Mini rack cryo 2 ml, 15 boîtes en carton (séparateur à 25 cases) 1 pièce
15771267 Thermo Scientific CryoExtra Racks 20, 40, 80 et 94 Cadre de stockage cryogénique Fenwal 4R5461 (sachet de 250 mL), cassettes (5) 1 pièce
15761267 Thermo Scientific CryoExtra 94 Rack Cadre de stockage cryogénique Fenwal 4R9951 (sachet de 50 mL), cassettes (8) 1 pièce
13449226 Thermo Scientific CryoExtra Racks 20, 40, 80 et 94 Rack carré cryo 2 ml, 13 boîtes en carton (séparateur à 100 cases) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15781267 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 1950689
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.48€
    73.00€ / 1 pièces
    Économisez 6.48€
    8% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 12-03-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Racks, cadres et options électriques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type Cadre de stockage cryogénique
Capacité (métrique) 500 mL
À utiliser avec (équipement) Thermo Scientific CryoExtra Racks 20, 40, 80 et 94
Capacité Fenwal 4R5462 (sac de 500 mL), cassettes (5)