Learn More
Epredia™ Supports de lames jetables
Code produit 12063119 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Unités à longue course
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
12063119 Unités à longue course 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12063119 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur 705830
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2080.00€
    1623.77€ / 1 pièces
    Économisez 456.23€
    21% de réduction
Expédition estimée: 24-02-2027
Utilisez un système à pince rapide qui accepte les lames à profils bas et haut
Les modèles mis à jour (longue course et version 2 guide-barres) incluent des leviers amovibles de réglage de l’angle et de fixation des lames.
Mise à jour des supports de lames jetables
  • Les leviers de réglage de l’angle et de fixation des lames sont amovibles pour conserver les réglages de l’utilisateur
  • Le levier concentrique se bloque sur la queue d’aronde pour mieux réduire les mouvements accidentels du support
  • Compatibles uniquement avec les récents modèles HM 325, HM 355S et HM 340E qui ont des numéros de série supérieurs à 34000
Supports de lames jetables standard
  • Système de serrage rapide pour lames à profils haut et bas
  • L’angle de dégagement est réglage
  • La partie supérieure se déplace latéralement sans ouvrir le serre-lame
  • Le protège-couteau amovible couvre la lame sur toute la longueur, dans n’importe quelle position
  • La base de support de couteaux complète l’ensemble
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Unités à longue course