Learn More
Thermo Scientific™ Film de thermoscellage Easy Pierce
Code produit 30067381
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Aluminium
Polyester
Type de produit:
Joint transparent fin
Thermo-Seal
Dimensions (L x l):
80 x 125 mm
85 x 135 mm
Conditionnement:
100 PCS
100 pièces
1000 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Type de produit Dimensions (L x l) Conditionnement
30067381 Polyester Joint transparent fin 80 x 125 mm 1000 pièces
10187604 Polyester Joint transparent fin 80 x 125 mm 100 PCS
11580274 Aluminium Thermo-Seal 85 x 135 mm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30067381 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur AB1797
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    870.00€
    717.30€ / 1000 pièces
    Économisez 152.70€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Utilisez ce film de thermoscellage pour la gestion des composés et les applications de criblage à haut débit, telles que la PCR.
Scellez votre microplaque pour la gestion des composés et le dépistage à haut débit, y compris la PCR, avec Thermo Scientific™ Papier de scellage à la chaleur facile à percer. Adaptée à une utilisation avec les agents réactifs de diméthylsulfoxyde (DMSO), cette feuille de scellage crée un lien détachable qui peut être facilement percé et retiré à la main.
Caractéristiques:
  • Fonctionnement rapide
  • Sûrs pour les échantillons thermosensibles
  • Conçu pour des performances fiables avec Thermo Scientific ALPS instruments, y compris, ALPS 3000, ALPS 25 et ALPS 50 V
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent
Solvent Or Alcohol Resistant Réactif résistant aux sciences de la vie
Matériau Polyester
Stérilité Non stérile
Autoclavable Non autoclavable
Nbre de puits 96
Dimensions (L x l) 80 x 125 mm
Quantité 1000 Pk.
À utiliser avec (application) Idéal pour les applications de fluorescence, colorimétriques et optiques ; convient à la PCR/qPCR ; ELISA
Contenu et stockage Général ; à long terme
À utiliser avec (équipement) ALPES 3000 , ALPES ALPES 25 et 50 V
Type de produit Joint transparent fin
Gamme de produits Abgene
Adhésif, adhésive Polypropylène
Certifié exempt RNase / DNase No
Perçable Oui
Plage de températures (métrique) -80°C à +120°C
Type de puits All well shapes
Plate Compatibility Polypropylene, Polyethylene, Polystyrene
Conditions d’incubation General
Détachable Oui
Fluorescence Faible autofluorescence