Learn More
Thermo Scientific™ Supports d’échantillons solides pour spectrophotomètres Evolution™ 300 et 600
Code produit 10061104 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
Supports d’échantillons standard de 2 x 3 po
Échantillons optiques ronds ou carré, échantillons en verre ou en plastique, lentilles de lunettes de soleil ou de lunettes de protection
Type:
Support d’échantillons solide
Support d’échantillons universel
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Type Conditionnement
10061104 Échantillons optiques ronds ou carré, échantillons en verre ou en plastique, lentilles de lunettes de soleil ou de lunettes de protection Support d’échantillons universel 1 pièce
11801892 Supports d’échantillons standard de 2 x 3 po Support d’échantillons solide 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10061104 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 222217400
Expédition estimée: 11-01-2027
Conçus pour contenir des échantillons solides pour les mesures de la transmittance
Designed to hold solid samples for transmittance measurements
Support d’échantillons solide
  • Pour une utilisation avec les spectrophotomètres Thermo Scientific™ Evolution™ 300 et 600
  • Fournit un montage facile des échantillons solides tels que les filtres, le plastique, le verre et les systèmes optiques
  • Accueille des supports d’échantillons standard de 2 x 3 po
Support d’échantillons universel
  • Accueille des échantillons optiques ronds ou carré, des échantillons en verre ou en plastique, des verres de lunettes de soleil ou de lunettes de protection
  • Nécessite un support d’échantillons solide (14-387-503)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Support d’échantillons universel
À utiliser avec (équipement) Spectrophotomètre Thermo Scientific™ Evolution™ 300 et 600 UV-Visible
Capacité Échantillons optiques ronds ou carré, échantillons en verre ou en plastique, lentilles de lunettes de soleil ou de lunettes de protection