Learn More
Thermo Scientific™ Supports d’échantillons solides pour spectrophotomètres Evolution™ 300 et 600
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Designed to hold solid samples for transmittance measurements
Support d’échantillons solide
- Pour une utilisation avec les spectrophotomètres Thermo Scientific™ Evolution™ 300 et 600
- Fournit un montage facile des échantillons solides tels que les filtres, le plastique, le verre et les systèmes optiques
- Accueille des supports d’échantillons standard de 2 x 3 po
- Accueille des échantillons optiques ronds ou carré, des échantillons en verre ou en plastique, des verres de lunettes de soleil ou de lunettes de protection
- Nécessite un support d’échantillons solide (14-387-503)
Spécification
Spécification
| Type | Support d’échantillons solide |
| À utiliser avec (équipement) | Spectrophotomètre Thermo Scientific™ Evolution™ 300 et 600 UV-Visible |
| Capacité | Supports d’échantillons standard de 2 x 3 po |