Description
Le kit de valeurs Thermo Scientific FastDigest contient les 13 enzymes FastDigest les plus couramment utilisées. La sélection d’enzymes prendra en charge un large éventail d’applications de biologie moléculaire telles que la préparation de vecteurs et d’inserts pour le clonage, l’analyse rapide des clones et la digestion des produits de PCR. Chaque enzyme du kit permet 20 réactions de digestion par restriction standard.
Les enzymes Thermo Scientific FastDigest sont une gamme complexe d’enzymes de restriction qui sont toutes actives à 100 % dans un seul tampon. Les tampons universels FastDigest et FastDigest Green permettent des digestions rapides simples, doubles ou multiples de l’ADN, en 5 à 15 minutes, éliminant la nécessité de tout changement de tampon ou les étapes de nettoyage suivantes de l’ADN. Les enzymes de modification de l’ADN Thermo Scientific ont également 100 % d’activité dans ce tampon. Pour plus de commodité, le tampon FastDigest Green comprend un réactif de densité et deux colorants de suivi pour le chargement direct des produits de la digestion sur les gels.
Le kit de valeurs Thermo Scientific FastDigest contient les 13 enzymes FastDigest les plus couramment utilisées. La sélection d’enzymes prendra en charge un large éventail d’applications de biologie moléculaire telles que la préparation de vecteurs et d’inserts pour le clonage, l’analyse rapide des clones et la digestion des produits de PCR. Chaque enzyme du kit permet 20 réactions de digestion par restriction standard.
Les enzymes Thermo Scientific FastDigest sont une gamme complexe d’enzymes de restriction qui sont toutes actives à 100 % dans un seul tampon. Les tampons universels FastDigest et FastDigest Green permettent des digestions rapides simples, doubles ou multiples de l’ADN, en 5 à 15 minutes éliminant la nécessité de tout changement de tampon ou les étapes de nettoyage suivantes de l’ADN. Les enzymes de modification de l’ADN Thermo Scientific ont également 100 % d’activité dans ce tampon. Pour plus de commodité, le tampon FastDigest Green comprend un réactif de densité et deux colorants de suivi pour le chargement direct des produits de la digestion sur les gels.
Points clés
• Activité à 100 % de toutes les enzymes FastDigest dans un seul tampon
• Digestion complète en 5 à 15 minutes et chargement direct sur les gels
• Compatibilité du tampon de 100 % avec les applications en aval
• 176 enzymes FastDigest disponibles
• Aucune activité Star
Inclut
BamH I, Bgl II, Eco32I, EcoR I, Hind III, Kpn I, Nde I , Not I, Pst I, Sal I, Sma I, Xba I, Xho I
Remarque
Le tampon FastDigest Green offre une performance aussi élevée pour la digestion de l’ADN et les applications en aval que le tampon incolore FastDigest. Pour les applications qui nécessitent une analyse des produits par excitation par fluorescence (par ex., mesures de la concentration en lumière UV), le tampon incolore FastDigest est recommandé.
Définition de l’unité d’activité : 1 μl d’enzyme (1 FDU) clive 1 μg d’ADN du substrat en 5 à 15 minutes dans un tampon 1X FastDigest
> Dangereux : non
> Condition d’expédition : glace carbonique
> Conditions de stockage : -20°C
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | • FastDigest enzyme (13 enzymes at 20 μL each) • 10X FastDigest Buffer (2 x 1.0 mL) • 10X FastDigest Green Buffer (2 x 1.0 mL) Store at –20°C. |
| Enzymes | EcoR I, Bgl II, Nde I, Sal I, Xba I, Kpn I, Eco32I, Xho I, Not I, BamH I, Hind III, Sma I, Pst I |
| Tampon compatible | Tampon 10X FastDigest/FastDigest Green |
| Enzymes de restriction de type IIS | Non |
| Quantité | 13 réactions de 20 μl |
| Type de produit | Boîte économique |
| Catégorie de recherche | Clonage traditionnel |
| Gamme de produits | FastDigest |
| En surplomb | Varied based on enzyme |
| Inactivation Temperature | Varies based on enzyme |