Learn More
Thermo Scientific™ Wash Buffer 1 for MagJET Blood RNA Kit (concentrated)
Code produit 13535200 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
80 mL
Conditionnement:
80mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
13535200 80 mL 80mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13535200 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R2411
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Lavez les échantillons lysés pour éliminer tous les contaminants ou inhibiteurs de l’ARN total isolé. Le tampon de lavage Thermo Scientific™ MagJET™ 1 (concentré) est un composant des kits d’ARN de sang total MagJET™ (K2751) et peut être acheté séparément en aliquotes de 80 ml.
Le kit d’ARN de sang total Thermo Scientific™ MagJET™ est conçu pour une purification rapide et efficace de l’ARN total à partir de sang total frais ou congelé traité par EDTA ou citrate, des fractions sanguines, de la moelle osseuse ou d’échantillons stabilisés avec PAXgene™ ou Tempus™. Le kit utilise la technologie de microbilles paramagnétiques permettant des rendements élevés et des performances robustes. La capacité de liaison élevée, la taille uniforme des particules et la réponse magnétique rapide des microbilles magnétiques MagJET rendent cette technologie idéale pour la purification automatique des acides nucléiques à haut rendement, ainsi que lors de la purification manuelle par les utilisateurs de plus faible débit d’échantillons. L’ARN de haute qualité qui en résulte est exempt de protéines, de nucléases et d’autres contaminants ou inhibiteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Buffer Tampon de nettoyage
Gamme de produits MagJET
Quantité 80 mL