Learn More
Thermo Scientific™ CpG Methylated Jurkat Genomic DNA
Code produit 11931421 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
15 μg
Conditionnement:
15µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11931421 15 μg 15µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11931421 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur SD1121
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
ADN génomique humain masculin méthylé provenant de cellules Jurkat utilisées comme contrôle dans l’analyse de la méthylation de l’ADN.
L’ADN génomique a été isolé à partir de cellules Jurkat E6.1 (leucémie aiguë des cellules T humaines, clone E6.1) et a été cultivé en confluence dans des milieux RPMI complétés par 10 % de sérum de veau fœtal. L’ADN génomique isolé a été traité avec la méthyltransférase CpG, repurifiée et dissoute dans un tampon TE.≥Taux de 98 % de méthylation CpG confirmé par séquençage de bisulfite.
L’ADN génomique CpG méthylé de Jurkat Thermo Scientific est un ADN génomique humain masculin provenant de cellules Jurkat, méthylé par une méthode enzymatique avec la méthyltransférase CpG (M.SssI). L’ADN génomique a été isolé à partir de cellules Jurkat (leucémie aiguë des cellules T humaines) et a été cultivé en confluence dans des milieux RPMI complétés par 10 % de sérum de veau fœtal. L’ADN génomique isolé a été traité avec la méthyltransférase CpG, repurifiée et dissoute dans un tampon TE. ≥Taux de 98 % de méthylation CpG confirmé par séquençage de bisulfite.
Points clés
  • Pur : ADN exempt d’inhibiteurs, de protéines et d’ARN
  • Pratique : prêt à utiliser en concentration de 100 ng / μl
  • Compatible avec des applications en aval
  • Méthylation complète des cytosines dans les dinucléotides CpG
    Applications
  • Utilisés comme contrôles dans les cas suivants :
  • Séquençage de bisulfite
  • Analyse combinée des restrictions au bisulfite (COBRA)
  • Extension d’amorce de nucléotide simple sensible à la méthylation (MS-SNuPE)
Rapport A260 / 230 : ≥2
Rapport A260 / 280 : 1,75 à 1,98
Dangereux : Non
Contrôle de la qualité :
  • Une bande prédominante >de 30 kb est observée lors de l’électrophorèse sur gel d’agarose. La concentration d’ADN est déterminée par spectrophotométrie. L’absence de nucléases est confirmée par des tests d’oligonucléotides marqués.
  • L’ADN méthylé de CPG a été protégé de la digestion par l’enzyme de restriction sensible à la méthylation HpaII, tel que déterminé par l’analyse qPCR. Suite à la qPCR, des valeurs Cq équivalentes pour le HpaII digéré et l’ADN non digéré témoin.
  • La pureté de l’ADN est confirmée par un test qPCR fonctionnel dans lequel les valeurs Cq de l’ADN modèle digéré MspI et HpaII doivent différer de ≥ 5 cycles.
  • L’absence d’ADN mycoplasmique est confirmée par PCR.
Reviewer : À utiliser pour l’analyse des séquences d’ADN et la création de cartes.
Tampon de stockage : l’ADN est fourni dans un tampon TE (10 mM de Tris-HCl pH 8,0, 1 mM d’EDTA).
Condition de stockage : -20°C
Comme contrôles dans le séquençage de bisulfite, Analyse combinée des restrictions au bisulfite (COBRA), Extension d’amorce de nucléotide simple sensible à la méthylation (MS-SNuPE)
Informations sur la commande
Les commandes passées du lundi au mercredi sont expédiées le lendemain ; les commandes passées le jeudi et le vendredi sont expédiées le lundi suivant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 100 ng/µl
Format Tube
À utiliser avec (application) Séquençage
Comprend [autres]
Type de produit ADN génomique de cellules Jurkat CpG méthylées
Quantité 15 μg
Espèces Humaine
Forme Liquide