Learn More
Thermo Scientific™ Kit de conversion au bisulfite EpiJET
Code produit 13505160 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 réactions
Conditionnement:
50 réactions
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
13505160 50 réactions 50 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13505160 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur K1461
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Le kit de conversion au bisulfite EpiJET est utilisé pour une modification au bisulfite efficace de l’ADN dans le cadre de l’analyse de la méthylation.
Thermo Scientific EpiJET Bisulfite Conversion Kit is designed for simple and reliable bisulfite conversion of DNA for methylation analysis. In the bisulfite reaction all unmethylated cytosines are deaminated and converted to uracils, while methylated cytosines remain unchanged. Bisulfite converted unmethylated cytosines are detected as thymines in the following PCR.
Le kit de conversion au bisulfite EpiJET est utilisé pour une conversion au bisulfite simple efficace de l’ADN dans le cadre de l’analyse de la méthylation. Dans la réaction du bisulfite, tous les cytosines non méthylées sont déaminées et transformées en uracilles, alors que les cytosines méthylées restent inchangées. Les cytosines non méthylées transformées en bisulfite sont détectées comme thymines dans la PCR suivante.
Le kit de conversion au bisulfite EpiJET intègre la dénaturation thermique de l’ADN et les réactions de conversion au bisulfite en une seule étape. Cette étape peut être effectuée en suivant un protocole long ou court, en fonction de l’application en aval de l’ADN modifié. L’ADN converti est lié à la membrane d’une micro-colonne pour la désulfonation sur colonne et les étapes de purification d’ADN ultérieures. L’ADN converti est élué dans un petit volume de tampon d’élution et convient à un certain nombre de techniques utilisées pour l’analyse de l’état de méthylation, y compris la PCR, la qPCR, la COBRA, le séquençage.
Points clés
  • Efficacité et spécificité de la conversion élevées (≥ 99 %)
  • Flexibilité, fournie par un protocole de conversion d’ADN court
  • ADN pur, adapté aux applications en aval et au stockage à long terme
Applications
L’ADN converti peut être utilisé dans :
  • PCR
  • qPCR
  • Analyse combinée des restrictions au bisulfite (COBRA)
  • Séquençage
Contenu
  • Réactif de modification
  • Solution de modification I
  • Solution de modification II
  • Tampon de liaison pour kit de conversion au bisulfite
  • Tampon de lavage (conc.) pour kit de conversion au bisulfite
  • Tampon de désulfonation (conc.)
  • Tampon d’élution
  • Tube de prélèvement et micro-colonnes de purification d’ADN
Dangereux : oui
Contrôle qualité : Le kit est testé de manière fonctionnelle en analysant l’ADN génomique humain transformé en bisulfite entièrement méthylé (par M.SssI). La performance du kit est déterminée par qPCR avec amorces, spécifiques à l’ADN converti et non converti. Le kit répond aux exigences de QC pour la récupération et l’efficacité de la conversion de l’ADN.
Durée de conservation : 24 mois
Conditions d’expédition : sachets de gel réfrigérés
Conditions de stockage : conditions ambiantes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 50 réactions
Type de produit Kit de conversion de bisulfite
Gamme de produits EpiJET
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • EpiJET Bisulfite Conversion Kit
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Dimethylformamide, Sodium metabisulfite,Sodium hydroxide