Learn More
Thermo Scientific™ Solution GTP, tamponnée au Tris
Code produit 15255116 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0,25 mL
Conditionnement:
25000nmol
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15255116 0,25 mL 25000nmol
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15255116 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R1461
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le GTP tamponné Tris est un nucléotide très stable d’une pureté ≥99 %, utilisé dans de nombreuses applications de biologie moléculaire.
Le GTP (guanosine 5’-triphosphate) Thermo Scientific tamponné Tris est un nucléotide extrêmement stable, fourni sous forme de solution aqueuse à une concentration de 100 mM titrée à un pH de 7,3 - 7,5 avec une base Tris. Avec une pureté supérieure à 99 %, le nucléotide est exempt d’activités nucléases et est testé fonctionnellement lors de la transcription in vitro.
Points clés
  • Pureté supérieure à 99 % confirmée par HPLC
  • Exempt de nucléotides contaminants à l’état de traces, d’activités endo- déoxyribonucléase et de ribonucléase
  • Rendements de transcription in vitro plus élevés grâce aux NTP tamponnés Tris par rapport aux NTP, titrés avec du NaOH
  • Stabilité élevée - stable pendant 3 ans à -20°C et après plusieurs cycles de congélation-décongélation
Applications
  • Transcription in vitro
  • Amplification de l’ARN
  • Synthèse de siRNA
  • Synthèse de aRNA
Coefficient d’extinction : 13,7 x 103 M-1 x cm-1 (pH 7.0)
Formule : C10H16N5O14P3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage GTP Solution, Tris buffered, 100 mM (0.25 mL)
Store at –20°C.
Conditions d’expédition Dry Ice
Concentration 100 mM
Marqueur ou colorant Non marqué
Quantité 0,25 mL
À utiliser avec (application) in vitro Transcription, RNA Amplification
Forme Liquide