Learn More
Thermo Scientific™ Luminaris HiGreen qPCR Master Mix
Code produit 13595260 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Suffisant pour:
250 réactions
5000 réactions
500 réactions
Conditionnement:
1250 réactions
250 réactions
500 réactions
5000 réactions
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Suffisant pour Conditionnement
13595260 5000 réactions 5000 réactions
13585260 500 réactions 500 réactions
13575260 250 réactions 250 réactions
13505270 250 réactions 1250 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 13595260 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur K0994
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4410.00€
    2381.40€ / 5000 réactions
    Économisez 2028.60€
    46% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Includes
Le Master Mix Luminaris HiGreen qPCR (2X) contient de l’ADN polymérase Taq à démarrage à chaud, de l’UDG, des dNTP (avec du dUTP) et un SYBR Green I dans un tampon PCR optimisé ; eau exempte de nucléase
Les master Mix Thermo Scientific Luminaris Color HiGreen et Luminaris HiGreen qPCR sont des solutions universelles prêtes à l’emploi optimisées pour la qPCR et la RT-qPCR en deux étapes.
Mélanges Master Mix qPCR prêts à l’emploi avec UDG prémélangé optimisé pour la chimie SYBR Green à l’aide du protocole de cycle standard. Mélanges Master Mix disponibles avec ou sans couleur bleue.
Luminaris Color Probe High ROX qPCR Master Mix
• Master mix bleu + Tampon jaune = couleur verte pour pipetage facile
• Présence d'UDG pour empêcher une contamination croisée
• Sensibilité: détection d'une seule copie
• Spécificité: Taq Hot Start Polymérase et tampon optimisé pour réduire les dimères d'amorce
• Rendement comparable des mster mixes bleus et incolores
• Versions avec ROX pré mélangé pour plateformes en temps réel différentes
• Les Master Mixes Thermo Scientific Luminaris sont des solutions universelles prêtes à l'emploi et optimisées pour la qPCR et la RT-qPCR en deux étapes. Contiennent l'ADN polymérase Taq Got Start, de l'uracile-ADN glycosylase (UDG) et des
• DNTPs dans un tampon PCR optimisé. Il suffit d'ajouter votre matrice, les amorces et la sonde
• La Hot Start Taq polymérase avec son tampon optimisé assure la spécificité et la sensibilité de la PCR. Des dUTP et UDG sont inclus dans le mélange pour éviter une contamination croisée. Les Master Mixes Color Probe contiennent un colorant
• Inerte bleu. Le tampon contient quant à lui un colorant jaune. Le mélange réactionnel de la qPCR qui contiendra les deux composants sera de couleur verte, permettant ainsi de voir facilement si le mélange a été correctement effectué
• Des Master Mixes Luminaris contenant du ROX ou de la fluorescéine en tant que colorants de référence passifs sont disponibles pour la plupart des plateformes de qPCR
• Applications: analyse d'expression génique, validation de siRNA, génotypage, détection de pathogènes
• Luminaris HiGreen qPCR Master Mixes (incolore)
• Le colorant SYBR Green I intercalant permet la détection et l'analyse d'ADN sans utiliser de sondes spécifiques de séquences
• Luminaris HiGreen qPCR Master Mix
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 2X
Contenu et stockage Contains:
• 4 x 12.5 mL Luminaris HiGreen qPCR Master Mix (2X) containing Hot Start Taq DNA Polymerase, UDG, dNTPs (with dUTP) and SYBR Green I in an optimized PCR buffer; sufficient for 5000 x 20 μL reactions
• 2 x 30 mL Nuclease-Free Water
Store at -20°C.
Méthode de détection SYBR
GC-Rich PCR Performance Élevé
Méthode PCR qPCR
Polymérase ADN polymérase Taq
Vitesse de réaction Étalon
À utiliser avec (équipement) BioRad CFX96™, MJ Chromo4, MJ Opticon, Eppendorf MasterCycler RealPlex, Bio-Rad CFX384 Touch™, Roche LightCycler 480, Cepheid SmartCycler, Corbett RotorGene
Gamme de produits Luminaris
Type de produit Master Mix de qPCR
Quantité 5,000 reactions
Suffisant pour 5000 réactions
À utiliser avec (application) Expression génétique
Fidélité (par rapport à Taq) 2 X
Nbre de réactions 5000 réactions
Type d’échantillon ADN, ADNdb