Learn More
Thermo Scientific™ MagJET Separation Rack, 96-well plate
Code produit 15341672 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15341672 1 de chaque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15341672 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur MR03
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Le rack de séparation MagJET permet des procédures rapides et efficaces pour l’isolement des acides nucléiques à base de microbilles magnétiques et les flux de travail de purification par affinité.
Les racks de séparation MagJET sont des dispositifs de séparation magnétiques destinés à des procédures de manipulation de billes magnétiques à faible ou à haut débit, telles que l’isolement des acides nucléiques avec les billes magnétiques. Les racks de séparation MagJET contiennent des aimants permanents en néodyme haute performance intégrés dans un cadre d’unité de séparation en plastique. En combinaison avec les billes magnétiques MagJET, les supports de séparation MagJET permettent des procédures de séparation à base de billes magnétiques rapides et efficaces.
Le rack de séparation MagJET est un dispositif de séparation magnétique destiné à des procédures de manipulation de billes magnétiques à faible débit, telles que l’isolement d’acides nucléiques à base de billes magnétiques. Le rack de séparation MagJET contient un aimant en néodyme permanent haute performance intégré dans un cadre d’unité de séparation en plastique. En combinaison avec les microbilles magnétiques MagJET, le rack de séparation MagJET permet des procédures de séparation magnétiques rapides et efficaces.
Points forts
• Contient un puissant aimant en néodyme permanent pour la collecte instantanée de microbilles à partir de la solution
• Spécialement conçu pour des performances robustes avec différents volumes d’échantillons
• Capture de microbilles magnétiques stable et étroite sur la paroi du microtube à centrifuger
• Purification d’acides nucléiques hautement efficace en combinaison avec les kits à base de microbilles magnétiques Thermo Scientific MagJET Applications
• Purification par affinité à l’aide de particules magnétiques. Comprend
• l’unité de rack de séparation MagJET
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Rack de séparation MagJET, 1 plaque à 96 puits
Format Plaque à 96 puits
À utiliser avec (équipement) Support magnétique
Gamme de produits MagJET
Type de produit Portoir de séparation MagJET
Quantité 1 de chaque