Learn More
Thermo Scientific™ MagJET Separation Rack, 2 x 1.5 mL tube
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Les racks de séparation MagJET sont des dispositifs de séparation magnétiques destinés à des procédures de manipulation de billes magnétiques à faible ou à haut débit, telles que l’isolement des acides nucléiques avec les billes magnétiques. Les racks de séparation MagJET contiennent des aimants permanents en néodyme haute performance intégrés dans un cadre d’unité de séparation en plastique. En combinaison avec les billes magnétiques MagJET, les supports de séparation MagJET permettent des procédures de séparation à base de billes magnétiques rapides et efficaces.
Le rack de séparation MagJET est un dispositif de séparation magnétique destiné à des procédures de manipulation de billes magnétiques à faible débit, telles que l’isolement d’acides nucléiques à base de billes magnétiques. Le rack de séparation MagJET contient un aimant en néodyme permanent haute performance intégré dans un cadre d’unité de séparation en plastique. En combinaison avec les microbilles magnétiques MagJET, le rack de séparation MagJET permet des procédures de séparation magnétiques rapides et efficaces.
Points forts
• Contient un puissant aimant en néodyme permanent pour la collecte instantanée de microbilles à partir de la solution
• Spécialement conçu pour des performances robustes avec différents volumes d’échantillons
• Capture de microbilles magnétiques stable et étroite sur la paroi du microtube à centrifuger
• Purification d’acides nucléiques hautement efficace en combinaison avec les kits à base de microbilles magnétiques Thermo Scientific MagJET Applications
• Purification par affinité à l’aide de particules magnétiques. Comprend
• l’unité de rack de séparation MagJET
Spécification
Spécification
| Description | Rack de séparation MagJET, 2 tubes de 1,5 ml |
| Format | Tube |
| À utiliser avec (équipement) | Support magnétique |
| Gamme de produits | MagJET |
| Type de produit | Portoir de séparation MagJET |
| Quantité | 2 x 1,5 mL |