Learn More
Thermo Scientific™ Kit NTP, tampon Tris
Code produit 15285116 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
4 x 0,25 ml
Conditionnement:
100000nmol
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15285116 4 x 0,25 ml 100000nmol
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15285116 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R1481
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Kit NTP tamponné Tris contient des solutions ATP, CTP, GTP et UTP tamponnées Tris avec une concentration de 100 mM
Le kit NTP Thermo Scientific tamponné Tris est un ensemble pratique de solutions ATP, CTP, GTP, UTP tamponnées Tris à une concentration de 100 mM chacune. Ces nucléotides extrêmement stables sont fournis sous forme de solutions aqueuses titrées aux pH 7,3 à 7,5 avec une base Tris. Les nucléotides présentent une pureté supérieure à 99 %, sont exempts d’activités de nucléase et testés fonctionnellement dans la transcription in vitro.
Points clés
  • Pureté supérieure à 99 % confirmée par HPLC
  • Exempt de nucléotides contaminants à l’état de traces, d’activités endo- déoxyribonucléase et de ribonucléase
  • Rendements de transcription in vitro plus élevés grâce aux NTP tamponnés Tris par rapport aux NTP, titrés avec du NaOH
  • Stabilité élevée - stable pendant 3 ans à -20°C et après plusieurs cycles de congélation-décongélation
Applications
  • Transcription in vitro
  • Amplification de l’ARN
  • Synthèse de siRNA
  • Synthèse de aRNA
Dangereux : Aucun
contrôle de la qualité :
  • Pureté ≥ 99 % confirmée par HPLC
  • Exempt d’activités endo- déoxyribonucléase et de ribonucléase
  • Testé fonctionnellement dans la transcription in vitro
Durée de conservation : 36 mois
Conditions d’expédition : glace carbonique
Conditions de stockage : -20°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage NTP Set, Tris buffered, 100 mM (4 x 0.25 mL)
Store at –20°C.
Conditions d’expédition Dry Ice
Concentration 100 mM
Marqueur ou colorant Non marqué
Quantité 4 x 0,25 ml
À utiliser avec (application) in vitro Transcription, RNA Amplification
Forme Liquide