Learn More
Thermo Scientific™ Kit de PCR directe à partir de tissus animaux Phire (sans outils d’échantillonnage)
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Thermo Scientific Phire Animal Tissue Direct PCR Kit has been developed for amplification of DNA directly from a wide variety of animal tissues including mice, fish, birds, and insects. The kit contains all the necessary components for amplification of DNA directly from animal tissues: optimized PCR reagents, dilution buffer, and DNARelease additive, which can be used to improve the release of DNA from animal tissues. In addition, the kit includes control primers for positive control reactions that are universal and work with numerous animal species.
Le kit Thermo Scientific Phire de PCR directe pour tissus animaux a été développé pour l’amplification de l’ADN directement à partir d’une grande variété de tissus animaux, notamment des souris, poissons, oiseaux et insectes. Le kit contient tous les composants nécessaires à l’amplification de l’ADN directement à partir de tissus animaux : réactifs optimisés, outils d’échantillonnage et additif de libération d’ADN qui peuvent être utilisés pour améliorer la libération d’ADN à partir de tissus animaux. En outre, le kit comprend des instructions détaillées et des amorces de contrôle pouvant être utilisées avec de nombreuses espèces animales.
Protocole de PCR directe sur tissus animaux
Points clés
• Aucune étape de purification d’ADN chronophage et coûteuse requise
• Très peu de matériel d’échantillon requis
• Deux protocoles simples pour diverses applications
• Outils d’échantillonnage pratiques inclus dans le kit
•L’ADN polymérase Phire Hot Start II offre des rendements élevés de produit spécifique avec un temps d’extension court (20 s / kb).
Inclut
• ADN polymérase Phire Hot Start II à démarrage à chaud
•Témoin de réaction avec protocole de conservation et de dilution : 20 μl
•Témoin de réaction avec protocole direct : 50 μl
• Tampon de PCR Phire 2X pour tissus animaux (inclut les dNTP et MgCl2)
• Mélange d’amorces de contrôle universel
• Tampon de dilution
• Additif DNARelease
• Colorant de chargement de gel
Deux protocoles alternatifs adaptés à diverses fins
Dans le protocole direct, un petit morceau de tissus animal est placé directement à la réaction de PCR. Dans le protocole de dilution, une petite quantité de tissu animal est d’abord brièvement incubée dans le tampon d’incubation et 1 μl de ce tampon est ensuite ajouté à la réaction de PCR. Le protocole de dilution est utile si plusieurs réactions de PCR sont effectuées à partir du même échantillon.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Contenu : • ADN polymérase Phire Hot Start II 200 μl • 5 x 1,25 ml de tampon PCR pour tissus animaux 2X Phire (inclut des modèles de contrôles et du MgCl2) • Mélange d’amorces de contrôle 40 μl (25 μM chacun) • 2 x 5 ml de tampon de dilution • 3 x 100 μl d’additif de DNARelease • 3 x 1 ml de colorant de chargement de gel Conserver à -20°C. |
| GC-Rich PCR Performance | Moyenne |
| Méthode PCR | PCR directe |
| Polymérase | ADN polymérase Phire Hot Start II |
| Vitesse de réaction | Rapide |
| Type de produit | Kit de PCR directe |
| Quantité | 500 réactions |
| Conditions d’expédition | Wet or Dry Ice |
| Hot Start | Fonctionnalité Hot-Start (démarrage à chaud) intégrée |
| Nbre de réactions | 500 réactions |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Phire Animal Tissue Direct PCR Kit/DNARelease Additive
- Dangers
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
- MIXTURE LIST-Contain: Proteinase, tritirachium album serine