Learn More
Thermo Scientific™ Kit de PCR directe à partir de tissus animaux Phire (sans outils d’échantillonnage)
Code produit 18857343 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 réactions
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
18857343 500 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 18857343 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur F140WH
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
PCR directement à partir de divers tissus animaux, notamment des souris, poissons, oiseaux et insectes, sans purification d’ADN.
Thermo Scientific Phire Animal Tissue Direct PCR Kit has been developed for amplification of DNA directly from a wide variety of animal tissues including mice, fish, birds, and insects. The kit contains all the necessary components for amplification of DNA directly from animal tissues: optimized PCR reagents, dilution buffer, and DNARelease additive, which can be used to improve the release of DNA from animal tissues. In addition, the kit includes control primers for positive control reactions that are universal and work with numerous animal species.
Le kit Thermo Scientific Phire de PCR directe pour tissus animaux a été développé pour l’amplification de l’ADN directement à partir d’une grande variété de tissus animaux, notamment des souris, poissons, oiseaux et insectes. Le kit contient tous les composants nécessaires à l’amplification de l’ADN directement à partir de tissus animaux : réactifs optimisés, outils d’échantillonnage et additif de libération d’ADN qui peuvent être utilisés pour améliorer la libération d’ADN à partir de tissus animaux. En outre, le kit comprend des instructions détaillées et des amorces de contrôle pouvant être utilisées avec de nombreuses espèces animales.
Protocole de PCR directe sur tissus animaux
Points clés
• Aucune étape de purification d’ADN chronophage et coûteuse requise
• Très peu de matériel d’échantillon requis
• Deux protocoles simples pour diverses applications
• Outils d’échantillonnage pratiques inclus dans le kit
•L’ADN polymérase Phire Hot Start II offre des rendements élevés de produit spécifique avec un temps d’extension court (20 s / kb).
Inclut
• ADN polymérase Phire Hot Start II à démarrage à chaud
•Témoin de réaction avec protocole de conservation et de dilution : 20 μl
•Témoin de réaction avec protocole direct : 50 μl
• Tampon de PCR Phire 2X pour tissus animaux (inclut les dNTP et MgCl2)
• Mélange d’amorces de contrôle universel
• Tampon de dilution
• Additif DNARelease
• Colorant de chargement de gel
Deux protocoles alternatifs adaptés à diverses fins
Dans le protocole direct, un petit morceau de tissus animal est placé directement à la réaction de PCR. Dans le protocole de dilution, une petite quantité de tissu animal est d’abord brièvement incubée dans le tampon d’incubation et 1 μl de ce tampon est ensuite ajouté à la réaction de PCR. Le protocole de dilution est utile si plusieurs réactions de PCR sont effectuées à partir du même échantillon.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Contenu :
• ADN polymérase Phire Hot Start II 200 μl
• 5 x 1,25 ml de tampon PCR pour tissus animaux 2X Phire (inclut des modèles de contrôles et du MgCl2)
• Mélange d’amorces de contrôle 40 μl (25 μM chacun)
• 2 x 5 ml de tampon de dilution
• 3 x 100 μl d’additif de DNARelease
• 3 x 1 ml de colorant de chargement de gel
Conserver à -20°C.
GC-Rich PCR Performance Moyenne
Méthode PCR PCR directe
Polymérase ADN polymérase Phire Hot Start II
Vitesse de réaction Rapide
Type de produit Kit de PCR directe
Quantité 500 réactions
Conditions d’expédition Wet or Dry Ice
Hot Start Fonctionnalité Hot-Start (démarrage à chaud) intégrée
Nbre de réactions 500 réactions
En surplomb Arrondi
Format de réaction Composants séparés
Type d’échantillon Tissus
Matériau de départ ADN