Learn More
Thermo Scientific™ Kit de PCR directe à partir de végétaux Phire (sans outils d’échantillonnage)
Code produit 15193123 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 réactions
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15193123 500 réactions 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15193123 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur F130WH
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
View all promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
PCR efficace directement à partir de différents matériaux végétaux d’une espèce à l’autre.
Thermo Scientific Phire Plant Direct PCR Kit is designed to amplify DNA directly from plant samples. No DNA purification is required prior to PCR. The kit is based on Phire Hot Start II DNA Polymerase, a specially engineered enzyme with a DNA binding domain. The unique features of this DNA polymerase make it extremely robust and tolerant of many PCR inhibitors present in plant, fungi, and bacteria.
Le kit de PCR directe à partir de végétaux Phire Thermo Scientific est conçu pour amplifier l’ADN directement à partir d’échantillons végétaux. Aucune purification d’ADN n’est requise avant la PCR. Le kit est basé sur l’ADN polymérase Phire Hot Start II, une enzyme spécialement conçue avec un domaine de liaison d’ADN. Les caractéristiques uniques de cet ADN polymérase le rendent extrêmement robuste et tolérant à de nombreux inhibiteurs de PCR présents dans des substances végétales.
Le kit de PCR directe à partir de végétaux Phire a été testé avec des feuilles et des graines provenant d’une grande variété d’espèces végétales. Le kit comprend un ensemble complet de réactifs optimisés, d’outils d’échantillonnage et de protocoles détaillés, ce qui en fait un choix idéal pour l’amplification de l’ADN végétal. Lorsqu’il est associé aux plaques PCR Piko UTW à paroi ultra-fine et au thermocycleur Piko, les protocoles de PCR peuvent être effectués en à peine 30 minutes.
Points clés
• Aucune étape de purification d’ADN chronophage et coûteuse nécessaire
• Très peu de matériel d’échantillon requis
• Deux protocoles simples pour diverses applications
• Outils d’échantillonnage pratiques inclus dans le kit
•L’ADN polymérase Phire Hot Start II à démarrage à chaud offre des rendements élevés de produit spécifique avec un temps d’extension court (20 s / kb).
Applications
• Génotypage
• Détection de transgènes
Inclut
•ADN polymérase Phire Hot Start II à démarrage à chaud
• Témoin de réaction avec protocole de conservation et de dilution : 20 μl
• Témoin de réaction avec protocole direct : 50 μm
• Tampon PCR végétal Phire 2X (inclut les dNTP et MgCl2)
• Mélange d’amorces de contrôle (25 μM chacun)
• Tampon de dilution
Deux protocoles courts pour divers besoins
Dans le protocole direct, un petit morceau de matériau végétal est placé directement dans le mélange de PCR Reaction Mix. Dans le protocole de dilution, un petit volume de tampon de dilution contenant de la matière végétale broyée est ajouté au mélange PCR Reaction Mix. Le protocole de dilution est utilisé pour les amplicons longs ou difficiles et pour les dosages où plusieurs fragments d’ADN sont amplifiés à partir d’un même échantillon.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Contenu et stockage • Phire Hot Start II DNA Polymerase, 200 μL
• 2X Phire Plant Tissue PCR Buffer, 5 x 1.25 mL
• Universal Control Primer Mix (25 μM each), 40 μL
• Dilution Buffer, 2 x 5 mL
Store at -20°C.
GC-Rich PCR Performance Moyenne
Méthode PCR PCR directe
Polymérase ADN polymérase Phire Hot Start II
Vitesse de réaction Rapide
Type de produit Kit de PCR directe
Quantité 500 réactions
Conditions d’expédition Wet or Dry Ice
Hot Start Fonctionnalité Hot-Start (démarrage à chaud) intégrée
Nbre de réactions 500 réactions
En surplomb Arrondi
Format de réaction Composants séparés
Type d’échantillon Végétal
Matériau de départ ADN