Learn More
Thermo Scientific™ Master Mix PCR directe à partir de tissus Phire
Código de producto. 15264756 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Nbre de réactions:
1250 réactions
250 réactions
Tamaño de la unidad:
250 réactions
500 réactions
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Nbre de réactions Tamaño de la unidad
15264756 250 réactions 250 réactions
15252606 1250 réactions 500 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15264756 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor F170S
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Ver todas las promociones
 Article restreint
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Amplifiez l’ADN directement à partir de divers échantillons humains et animaux sans aucune purification préalable avec le mélange Phire Master Mix PCR directe à partir de tissus.
Thermo Scientific Phire Tissue Direct PCR Master Mix has been developed for amplification of DNA directly from a wide variety of tissues obtained from mice, humans, fish, birds, and insects. The Master Mix containing Phire Hot Start II DNA Polymerase is specially formulated to perform PCR in the presence of different animal tissue–derived inhibitors such as collagen, melanin and eumelanin (hair, skin), and myoglobin (muscle). The kit also includes DNARelease Additive, which can be used to improve the release of DNA from difficult tissues.
Le Phire Tissue Direct PCR Master Mix a été développé pour l’amplification de l’ADN directement à partir d’une grande variété de tissus provenant de souris, humains, poissons, oiseaux et insectes. Le Master Mix contenant de l’ADN polymérase Phire Hot Start II est spécialement formulé pour effectuer la PCR en présence de différents inhibiteurs dérivés de tissus animaux tels que le collagène, la mélanine et l’eumelanine (cheveux, peau) ou la myoglobine (muscle). Le kit comprend également l’additif de DNARelease Thermo Scientific, qui peut être utilisé pour améliorer la libération d’ADN à partir de tissus difficiles.
Points clés
•PCR directe : l’échantillon est ajouté directement à la réaction de PCR, aucune étape de purification d’ADN longue et coûteuse n’est donc nécessaire
•Protocole de conservation et de dilution disponible : permet de réaliser des dizaines de réactions PCR à partir d’un petit échantillon et permet de procéder à de nouveaux tests
•ADN polymérase Phire spécialement conçu : durées de protocole de PCR extrêmement courtes
•Format Master Mix avec colorant de chargement de gel pré-mélangé : minimise la possibilité de contamination croisée, réduit la manipulation des échantillons et permet le chargement direct sur gel
Applications
• Génotypage
• Détection des transgènes
• Analyse d’inactivation / neutralisation
• Séquençage
Comprend
• 2X mélange Phire Master Mix PCR directe à partir de tissus
•Témoin de réaction avec protocole de conservation et de dilution : 20 μl
•Témoin de réaction avec protocole direct : 50 μl
• Tampon de dilution
• Additif DNARelease
• Mélange d’amorces de contrôle universel (25 μM chacun)
• Eau, sans nucléase
• Échelle d’ADN O’GeneRuler Express
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentration 2X
Contenu et stockage Contenu :
• 2 x 1,25 ml de Master Mix de PCR directe à partir de tissu Phire (2X)
• 5 ml de tampon de dilution
• 3 x 100 μl d’additif DNARelease
• 40 μl de mélange d’amorce de contrôle (25 μM chacun)
• 2 x 1,25 ml d’eau, exempte de nucléase
• 50 μg d’échelle d’ADN O’GeneRuler Express (suffisante pour 100 applications)
Conserver à -20°C.
GC-Rich PCR Performance Moyenne
Méthode PCR PCR directe
Polymérase ADN polymérase Phire Hot Start II
Vitesse de réaction Rapide
Comprend l’étiquette ou le colorant Oui
Type de produit Master Mix de PCR directe
Quantité 250 réactions de 20 μl
Conditions d’expédition Wet or Dry Ice
À utiliser avec (application) Génotypage, Hot-start PCR
Hot Start Fonctionnalité Hot-Start (démarrage à chaud) intégrée
Nbre de réactions 250 réactions
En surplomb Arrondi
Format de réaction SuperMix ou Master Mix
Type d’échantillon Tissus
Matériau de départ ADN
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Phire Tissue Direct PCR Master Mix/DNARelease Additive
Palabra de advertencia
  • Dangers
Clasificación
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Indicaciones de peligro
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Consejos de prudencia
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Proteinase, tritirachium album serine
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.