Learn More
Thermo Scientific™ Modification Solution I
Code produit 13585150 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1,2 mL
Conditionnement:
1.20mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
13585150 1,2 mL 1.20mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13585150 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R2111
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Déanimez les cytosines non méthylées et convertissez-les en uraciles. La solution de modification I Thermo Scientific™ EpiJET™ est un composant du kit de conversion au bisulfate EpiJET™ (K1461) et peut être achetée séparément si un approvisionnement supplémentaire est nécessaire pour plus de réactions. Fournie en aliquotes de 1,2 ml.
Le kit de conversion au bisulfite EpiJET est utilisé pour une conversion au bisulfite simple et efficace de l’ADN dans le cadre de l’analyse de la méthylation. Le kit intègre la dénaturation thermique de l’ADN et les réactions de conversion au bisulfite en une seule étape. Les cytosines non méthylées sont déaminées et transformées en uraciles à l’aide du réactif de modification en poudre qui a été reconstitué avec les deux solutions de modification. Cette étape peut être effectuée en suivant un protocole long ou court, en fonction de l’application en aval. L’ADN converti est lié à une membrane pour la désulfonation sur colonne et les étapes de purification suivantes, puis il est élué. L’élution résultante de l’ADN converti convient à un certain nombre de techniques utilisées dans l’analyse de l’état de méthylation, notamment la PCR, la qPCR, la COBRA et le séquençage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 1,2 mL
Gamme de produits EpiJET
Forme Liquide