Learn More
Thermo Scientific™ Elution Buffer for MagJET Plasmid DNA Kit
Code produit 13565230 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
18 mL
Conditionnement:
18mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
13565230 18 mL 18mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13565230 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R2631
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Éluez l’ADN plasmide purifié pour une utilisation dans les procédures de biologie moléculaire courantes. Le tampon d’élution Thermo Scientific™ MagJET™ est un composant des kits d’ADN plasmide MagJET™ (K2791 / 2792) et peut être acheté séparément lorsqu’une solution supplémentaire est nécessaire. Il est fourni en aliquotes de 18 ml.
Le kit d’ADN plasmide Thermo Scientific™ MagJET™ est conçu pour une purification rapide et efficace de l’ADN plasmide à partir de cultures d’E. coli pendant la nuit. Le kit utilise la technologie de microbilles magnétiques permettant des rendements élevés et des performances robustes. La capacité de liaison élevée, la taille uniforme des particules et la réponse magnétique rapide des microbilles magnétiques MagJET rendent cette technologie idéale pour la purification automatique des acides nucléiques à haut rendement, ainsi que lors de la purification manuelle par les utilisateurs de plus faible débit d’échantillons. L’ADN de haute qualité qui en résulte est exempt de protéines, de nucléases et d’autres contaminants ou inhibiteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Tampon Tampon d’élution
Gamme de produits MagJET
Quantité 18 mL