Learn More
Thermo Scientific™ Comprimés d’agarose TopVision
Code produit 15200143 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1000 comprimés (0,5 g chacun)
200 tablettes (0.5 g chacun)
Conditionnement:
1000 tablettes
200 tablettes
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15200143 1000 comprimés (0,5 g chacun) 1000 tablettes
15225116 200 tablettes (0.5 g chacun) 200 tablettes
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15200143 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R2802
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Comprimés d’agarose polyvalents de haute qualité dans un conditionnement en blister.
Description
Les comprimés d’agarose TopVision, à faible teneur en EEO (LE), sont de l’agarose polyvalente en comprimés livrés dans un emballage blister pratique. Les comprimés d’agarose sont faits d’agarose au point de fusion standard qui produit des bandes d’ADN nettes à haute résolution avec une clarté élevée et un fond faible. Sa résistance optimisée au gel améliore la facilité de traitement et de manipulation du gel. Fabriqués à l’aide d’un procédé de fabrication innovant sans solvant organique plus écologique et plus respectueux de l’environnement.
Caractéristiques
• Format de comprimé pratique - pas de pesée malpropre nécessaire.
• Protocole à dissolution rapide.
•“Vert”- fabriqué avec un impact environnemental nettement réduit, grâce à une technologie innovante sans solvant organique.
• Résolution améliorée et bruit de fond réduit.
Applications
Pour l’électrophorèse courante sur gel d’ADN et d’ARN et les dosages de transfert
Solution verte respectueuse de l’environnement
Contrairement à la poudre d’agarose traditionnelle, dont la production repose fortement sur l’utilisation de solvants organiques toxiques, les comprimés d’agarose TopVision sont fabriqués à l’aide d’un procédé innovant qui élimine complètement la dépendance à l’égard des solvants organiques et réduit considérablement l’impact environnemental tout en créant un environnement de travail plus sûr.
Aspect : Poudre de couleur blanche à blanc cassé
> Cendres ≤ 0,5 %
> CAS : 9012-36-6
> EEO :≤ 0,13
> Force du gel :≥ 1 200 g/cm2
> (gel à 1 %) Point de gélification : 36°C ± 1,5°C (gel à 1,5 %)
> Dangereux : non
> Impuretés (DNases, RNases et protéines) : aucun
> Point de fusion : 88°C ± 1,5°C (gel à 1,5 %)
> Humidité :≤ 10 %
> Durée de conservation 24 mois
> Conditions d’expédition : ambiantes
> Solubilité : solution incolore transparente à 1 g dans 100 ml d’eau
> Conditions de stockage : ambiantes
> Sulfate :≤ 0,15 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Plage de séparation 100 bp à >30 kb
Point de fusion 88°C
Quantité 1000 comprimés (0,5 g chacun)
Application validée Électrophorèse sur gel
Gamme de produits TopVision
Type de produit Comprimé d’agarose Top Vision