Learn More
Thermo Scientific™ Seringues pour échantillonneur automatique à aiguille fixe, 5 000 μl, pour instruments Thermo Scientific™
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Seringue étanche aux gaz, espace de tête
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions.
Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
Specifications
Specifications
| Description | 5 ml FN GT HS, calibre 23, 65 mm, 115°C |
| Calibre d’aiguille | Calibre 23 |
| Longueur (métrique) | 65 mm |
| Type de produit | Seringue pour échantillonneur automatique GC |
| Température max. (métrique) | 115°C |
| Volume (métrique) | 5 ml |
| Longueur (métrique) de l’aiguille | 65 mm |
| Type de pointe d’aiguille | Trou latéral |
| À utiliser avec (équipement) | Échantillonneur automatique TriPlus RSH |
| PTFE Tipped Plunger | Oui |