Learn More
Thermo Scientific™ Seringues manuelles étanches aux gaz à embout Luer pour systèmes GC
Code produit 13456886 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) unitSize
13456886 1 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13456886 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 365Q2121
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Seringue étanche aux gaz, espace de tête
Servez-vous d’une seringue étanche aux gaz pour effectuer des injections manuelles dans votre système GC. Cette seringue dotée d’un raccord à embout Luer est proposée en plusieurs tailles. Fabriquées en matériaux de qualité, elles sont conçues pour des injections faciles, précises, exactes et reproductibles.
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions.
Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Calibre d’aiguille 23 G
Type de produit Seringue pour échantillonneur automatique GC étanche aux gaz, aiguille fixe
Volume (métrique) 1 ml
Longueur (métrique) de l’aiguille 65 mm
Type de pointe d’aiguille Orifice latéral
À utiliser avec (équipement) Échantillonneur automatique TriPlus RSH
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.