Learn More
Thermo Scientific™ Seringues à aiguille fixe et étanches aux gaz pour instruments GC
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsBeschreibung
Choisissez des seringues étanches aux gaz à aiguille fixe Thermo Scientific™ pour une introduction d’échantillons GC précise et reproductible à l’aide d’une aiguille fixe et d’un piston qui crée une étanchéité parfaite.
Bénéficiez de la durabilité, de la clarté et de la précision lors de l’introduction des échantillons de chromatographie en phase gazeuse (CG) pour des résultats analytiques fiables, jour après jour. Les seringues étanches aux gaz, à aiguille fixe Thermo Scientific™ sont dotées d’une aiguille fixe et d’un piston qui crée un joint étanche avec le corps. Choisissez parmi tout un éventail de tailles, de types et de compatibilités pour échantillonneur automatique de chromatographie en phase gazeuse. Elles sont disponibles en taille standard avec des marquages noirs faciles à lire et résistants aux solvants.
- Corps en verre borosilicaté avec brides métalliques
- Aiguilles en acier inoxydable
- Pistons en PTFE
- Conception de seringue éprouvée
Spezifikation
Spezifikation
| Matériau | PTFE (Piston), Acier inoxydable (Aiguille) |
| Description | Étanche aux gaz ; 10 μl ; Longueur 50 mm ; Calibre 23 ; Fixe |
| Calibre d’aiguille | Calibre 23 |
| Longueur (métrique) | 50 mm |
| Type de produit | Seringue pour échantillonneur automatique GC étanche aux gaz, aiguille fixe |
| Jetable | Non |
| Quantité | Unité |
| Volume (métrique) | 10 μl |
| Gamme de produits | Gastight |
| Longueur (métrique) de l’aiguille | 50 mm |
| Mehr anzeigen |